Merck
116816
Sigma-Aldrich
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphorothioat, 8-Brom-, Rp-Isomer, Natriumsalz
A potent, cell-permeable, and reversible metabolically-stable cAMP antagonist that inhibits cAMP-dependent protein kinase and shows preference for PKA type I.
Synonym(e):
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphorothioat, 8-Brom-, Rp-Isomer, Natriumsalz, Rp-8-Br-cAMPS, Na, PKA-Inhibitor VI
Slide 1 of 1
Größe auswählen
5 μMOL
CHF 740.00
CHF 740.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5O5PS · Na
Molekulargewicht:
446.15
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.77
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 40 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
203800116812116814
form
lyophilized
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und reversibler metabolisch stabiler cAMP-Antagonist, der cAMP-abhängige Proteinkinase hemmt und PKA Typ I bevorzugt. Er ist lipophiler als der cAMP-Antagonist Rp-cAMPS (Katalognr. 116814).
Hinweis: 5 µmol = 2,23 mg.
Zellpermeabler, potenter, reversibler und metabolisch stabiler Antagonist von cAMP, der resistent gegenüber der Wirkung von zyklischen Nukleotidphosphodiesterasen von Säugetieren ist. Rp-8-Br-cAMPS ist lipophiler als 8-Br-cAMP und Rp-cAMPS. Im Gegensatz zu anderen häufigen ATP-Stelle-Inhibitoren oder zu seiner Ausgangsverbindung differenziert Rp-cAMPS, Rp-8-Br-cAMPS zwischen beiden Isozymen von Proteinkinase A und bevorzugt Typ I, was zu einer zusätzlichen Selektivität führt. Indem cAMP-Bindungsstellen besetzt werden, werden die Dissoziation und Aktivierung des Kinaseholoenzyms verhindert. λ = 264 nm (H2O, pH-Wert 7,0); εmax 17.000 l∙mol-1∙cm-1.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKA 1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Angaben zur Herstellung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Calaghan, S.C., et al. 1999. Pflugers Arch. 437, 780.
Gjertsen, B.T., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 20599.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Dostmann, W.R. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz von Patent DE 3 802 865.4 von BIOLOG LSI verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable