Merck
1.18466
Phosphate Test Refill pack
for use with MQUANT®
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
300 TESTS
CHF 178.00
CHF 178.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
phosphate
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.080461.184571.18465
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
phosphate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wenn die Reagenzien des Aquaquant- bzw. des Microquant-Tests aufgebraucht sind, kann der Testsatz mit der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Aquaquant- und Microquant-Testsätzen erhältlich und machen diese damit zu einem besonders wirtschaftlichen System.
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable