Merck
1.50843
LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 709.00
CHF 709.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.508331.509831.50154
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
10 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Allgemeine Beschreibung
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 40 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 20000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 1.0 - 2.5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany