primary antibodies
Klon
CC22.8C7.3, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL))
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | OP17 | ST1613 | CB1052 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone CC22.8C7.3, monoclonal | clone 2G9C3, monoclonal | clone 3C7, monoclonal | clone 2B2, monoclonal |
| Gene Information human ... NOS1(4842) | Gene Information human ... FOS(2353) | Gene Information - | Gene Information human ... TUBB2A(7280) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Mouse macrophages treated with peroxynitrite
Sonstige Hinweise
Beckman, J.S., et al. 1994. Biol. Chem. Hoppe-Seyler375, 81.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable