Merck
529567-M
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K2HPO4
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 KG
CHF 251.00
CHF 251.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HK2O4P · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7658
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
7.21
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChIKey
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P550460349P9666
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
for molecular biology
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Allgemeine Beschreibung
Biological buffer (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable