Merck
D2955000
Domperidon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(5-Chlor-2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1-[3-(2-oxobenzimidazolinyl)-propyl]-piperidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24ClN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.91
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Domperidon, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI key
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
domperidone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D122D2957000D3100000
Domperidon European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2955000
Domperidon
Droperidol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3100000
Droperidol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
domperidone
API family
-
API family
domperidone
API family
droperidol
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Application
Domperidone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
hcodes
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luc M Hondeghem
Journal of cardiovascular pharmacology, 61(3), 218-225 (2012-11-29)
Domperidone (antinausea/vomiting agent) was recently shown by several groups to increase sudden cardiac death (SCD). Drug-induced disturbances of cardiac repolarization may be a major mechanism. Experiments were executed in isolated female rabbit hearts perfused for 150 minutes with domperidone 30
D S Pritchard et al.
British journal of clinical pharmacology, 59(6), 725-729 (2005-06-14)
To determine whether there is robust evidence of efficacy for domperidone in reducing the symptoms of gastro-oesophageal reflux (GOR) and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in children. Systematic review of randomized controlled trials (RCTs). A search was made of the Cochrane
M C Champion et al.
CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 135(5), 457-461 (1986-09-01)
Domperidone is a dopamine antagonist that has recently been released in Canada. Unlike metoclopramide hydrochloride, the other available dopamine antagonist, it does not readily enter the central nervous system. Domperidone acts as both an antiemetic and an upper gastrointestinal tract
A Prakash et al.
Drugs, 56(3), 429-445 (1998-10-20)
Domperidone is a selective antagonist at peripheral dopamine D2 receptors, with gastroprokinetic and antiemetic properties. It increases the frequency and duration of antral and duodenal contractions, thus decreasing/improving transit time of food through the gastrointestinal tract. Gastric emptying of liquids
Savio C Reddymasu et al.
The American journal of gastroenterology, 102(9), 2036-2045 (2007-05-10)
Domperidone is a dopamine-2 receptor antagonist. It acts as an antiemetic and a prokinetic agent through its effects on the chemoreceptor trigger zone and motor function of the stomach and small intestine. Unlike metoclopramide, it does not cause any adverse