Merck
33211
Ethylacetat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
EtOAc
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
Farbe
APHA: >10
Brechungsindex
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCOC(C)=O
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
Format
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
33211-M27227-M319902
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
impurities
≤0.001% non-volatile matter, ≤0.05% water (Karl Fischer), ≤0.1% isobutylalcohol, ≤0.1% methyl acetate, ≤0.0045% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% methanol, ≤0.1% ethanol (GC)
impurities
≤0.001% non-volatile matter, ≤0.0045% free acid (as CH3COOH), ≤0.05% water (Karl Fischer), ≤0.1% ethanol (GC), ≤0.1% isobutylalcohol, ≤0.1% methanol, ≤0.1% methyl acetate
impurities
residual solvents, complies, ≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% methyl. comp.(as acetic acid methylester), ≤0.1% ethanol (GC), ≤0.10% water (Karl Fischer), ≤0.2% related subst. (GC)
impurities
H2SO4, passes test (darkened), ≤0.0009 meq/g Titr. acid, ≤0.200% water
Anwendung
  • Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum N33.2 and Their Biological Activities.: This article discusses the isolation and identification of steroid components using ethyl acetate, showcasing the role of analytical chemistry in understanding bioactive compounds from marine fungi, crucial for developing analytical standards and protocols (Hoang et al., 2023).
  • Chemical Defense against Herbivory in the Brown Marine Macroalga Padina gymnospora Could Be Attributed to a New Hydrocarbon Compound.: This research uses ethyl acetate in the extraction of novel hydrocarbon compounds, providing insights into chemical defenses of marine algae, relevant in environmental analytical chemistry for natural product isolation and analysis (Pereira et al., 2023).
  • Isolation and Characterization of One New Natural Compound with Other Potential Bioactive Secondary Metabolites from Glycosmis cyanocarpa (Blume) Spreng. (Family: Rutaceae).: This paper focuses on the isolation of bioactive compounds using ethyl acetate, emphasizing its critical role in the standardization of extraction and characterization processes in phytochemical analysis (Islam et al., 2023).
Sonstige Hinweise
The article number 33211-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33211-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33211-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33211-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33211-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33211-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica Le Ven et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(11), 1500-1509 (2012-11-14)
Annonaceous acetogenins (AAGs) are a homogenous class of polyketides proposed as environmental neurotoxins. Previous dereplication studies of AAGs were limited by the use of low-resolution mass spectrometers. Only poor information in terms of structures was provided due to the limited
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been
Flavio G Rocha et al.
Biomaterials, 29(19), 2884-2890 (2008-04-09)
Our group has previously created a functional neointestine that is capable of restoring absorptive function. However, the endogenous level of vascular endothelial growth factor (VEGF) is markedly reduced in the construct compared to native bowel. Therefore, we wanted to locally
Tsukasa Horiyama et al.
PloS one, 9(9), e108642-e108642 (2014-09-27)
Escherichia coli produces the iron-chelating compound enterobactin to enable growth under iron-limiting conditions. After biosynthesis, enterobactin is released from the cell. However, the enterobactin export system is not fully understood. Previous studies have suggested that the outer membrane channel TolC