Merck
71729
Natriumdodecylsulfat
greener alternative
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 G
CHF 152.00
500 G
CHF 518.00
1 KG
CHF 886.00
CHF 152.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumdodecylsulfat, ≥98.0% (GC)
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
description
anionic
assay
≥98.0% (GC)
form
rod
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
loss
≤5% loss on drying
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0,425 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
greener alternative category
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
L6026L450962862
form
rod
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥90% ((Assay))
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
Application
Anionische Waschsubstanz
Natriumdodecylsulfat wurde in Western-Blot-Lysepuffer[1] und zur Herstellung von SDS-Ladefarbe verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Natriumdodecylsulfat (SDS) bzw. Natriumlaurylsulfat ist ein anionisches Detergens, das Biomembranen destrahieren kann. Es kann die Aktivität der RNase und der Desoxyribonuklease (DNase) blockieren. SDS ist eines der Hauptbestandteile verschiedener Reagenzien, die zur Aufreinigung von Nukleinsäuren eingesetzt werden.[3] Es gilt außerdem als Permeabilitätsverstärker in oralen Formulierungen.[4]
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Protein expression protocol for an adenylate cyclase anchored by a Vibrio quorum sensing receptor
Beltz Stephanie and Schultz JE
eLife, 259, 168-175 (2016)
Insulin tolerance test under anaesthesia to measure tissue-specific insulin-stimulated glucose disposal
Fazakerley DJ, et al.
eLife, 259, 168-175 (2018)
Safety and efficacy of self-assembling bubble carriers stabilized with sodium dodecyl sulfate for oral delivery of therapeutic proteins
Lin P Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 259, 168-175 (2017)
Shane Stegeman et al.
Cancer discovery, 5(4), 368-379 (2015-02-19)
Prostate cancer is the second most common malignancy among men worldwide. Genome-wide association studies have identified 100 risk variants for prostate cancer, which can explain approximately 33% of the familial risk of the disease. We hypothesized that a comprehensive analysis
Verwandter Inhalt
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf