Merck
EMU054511
MISSION® esiRNA
targeting mouse Calcrl
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
EMU054511-20UG
CHF 204.00
EMU054511-50UG
CHF 367.00
CHF 204.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCAAGGTCACAGGTTGCTTATTGATAGAAGAGAAACAATACGGATAGAAGAGAAATCAGAAAATTGCTTATGATTGACAAGAACAGCTGCAGCAGCTACCTAGCTTGAACATACAGCACATTTCATTTGGACTCTAATAATGGATAAAAAGCATATACTATGTTTTCTGGTTCTCTTGCCTCTTAATATGGCTCTCATCTCAGCAGAGTCGGAAGAAGGCGTGAACCAAACAGACTTGGGAGTCACTAGAAACAAGATCATGACGGCTCAATATGAATGTTACCAGAAGATCATGCAGGACCCCATTCAACAAGCAGAAGGCCTTTACTGCAATAGGACCTGGGACGGATGGCTATGCTGGAATGACGTTGCAGCAGGGACGGAATCAATGCAGTACTGCCCTGACTATTTTCAGGATTTTGATCCTTCAGAGAAGGTTACAAAGATCTGTGACCAAGATGGACACTGGTTTCGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU068901EMU148611EMU211821
Gene Information
mouse ... CALCRL(54598), Calcrl(54598)
Gene Information
mouse ... DCTN3(53598), Dctn3(53598)
Gene Information
mouse ... TMEM233(545798), Tmem233(545798)
Gene Information
mouse ... ZFP607(545938), Zfp607(545938)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCCAAGGTCACAGGTTGCTTATTGATAGAAGAGAAACAATACGGATAGAAGAGAAATCAGAAAATTGCTTATGATTGACAAGAACAGCTGCAGCAGCTACCTAGCTTGAACATACAGCACATTTCATTTGGACTCTAATAATGGATAAAAAGCATATACTATGTTTTCTGGTTCTCTTGCCTCTTAATATGGCTCTCATCTCAGCAGAGTCGGAAGAAGGCGTGAACCAAACAGACTTGGGAGTCACTAGAAACAAGATCATGACGGCTCAATATGAATGTTACCAGAAGATCATGCAGGACCCCATTCAACAAGCAGAAGGCCTTTACTGCAATAGGACCTGGGACGGATGGCTATGCTGGAATGACGTTGCAGCAGGGACGGAATCAATGCAGTACTGCCCTGACTATTTTCAGGATTTTGATCCTTCAGAGAAGGTTACAAAGATCTGTGACCAAGATGGACACTGGTTTCGG
esiRNA cDNA target sequence
GTGGCACTCCTGGAACAAGTGAACGCCCTGGTGCCTGTGCTGGACAGCGCTTCTATCAAAGCTGTTCCTGAGCATGCTGCCCGCCTGCAGCGCCTGGCGCAGATCCACATCCAGCAGCAGGACCAGTGTGTGGCGATCACTGAAGAGTCTAAGGCTCTCCTGGAAGGGTATAACAAGACTACAATGCTTCTCTCCAAGCAGTTTGTGCAGTGGGATGAGTTACTCTGCCAGCTAGAGGCTGCCAAGCAAGTGAAGCCAGCAGAGGAATGACAGCCACTCCCCACGTCCCCACCAGGGGAAGGCAGGCGGCTCGAGGGCCTCGCACCAACCTGTCTCTATAAGGCAGAGACAGCTTCATCTCTGAATTCAGATACTACCTGTCTGTGTTCGACTGGCGGCTCTGAGGTCAGGGTCAGGTTGAC
esiRNA cDNA target sequence
TGATGGTAAATAGCGCTGAATTTCGAAGAAGGCTTCCTGCTTTATCCTTTCTCAGTCTTTGCTGCTGCAAGGAGAATGTCTCTCTTGGGTACCAGTGGGTCCTTCACACCTTCCCACAACACCAGTCATTGCCCACCGTAGCAAAGAGACAGTGGCCTTCAGGTCCAGTCTTGGTCTCCATAGACCTCAGTGACATTGTTTCGTTCTTATAGTATTTGTTTATAGGCTTCTGCACAGACAGACAGACAGACAGAAGCTCTGTATCATTTAAGCAAGTAAATTCAGAGAGAGATTTAAAGTGATTATGGTTAACAGGTGATATTTATGGCCAAATAAAATCTCCAAAACTAATGTCAGAAACACAGCGACACGAACTTGAATAGAAAAGAGGCATCCCGTTTTATTGAATGAGCAAGTGATCAAGAGTCAAAACACCTGTCTCAATGCCTTTGGGGAGGGGGGGATCTCAGGCAACCCAGGCTGGCCTTGAATTGCTATGTAACCAGGGATGGCCTT
esiRNA cDNA target sequence
ATTCATCAGAGAATCCACACTGGTGAGAAACCATTTCAATGTAACAAATGTGGGGAAGCCTTTCAATACCACTACCAGTTTCTTGCTCATTTTAGAACTCACACTGGCAAGAAGCCTTCTGAATGTGAAGAATTGTGGCGGAGACCTTAAAGTACATCAAAGAATTCATGCTGGTGAGAAACCTTACAAAGATTTGTGAGATTTGTGAAGGCTATTAGTCAAGCTTGGTTTGACATACTAAAATTCATATTAGTAAGAAGTCTTATGATGTAAGATGTGGAAAGGCCTTTAGCAATATTGCTAAGCCAGCTGCATATTGGGGAATTCATACTGGTGAGAAATTGTGAATGTAAGAAATGTAAGAAAATGTTTAGATTTAGTTCAGCCTTCAGTGCACATTGGAGAATTCTGAGGTGGAAATTTCTGGGTTTTGGGGGGGACTCGATTGTGTCATGTGATATCGTTTTGAAAACTGTCTTATGAGAGGATGTTATGCAGAGAACAGACACA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000059588
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028447
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079278
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020420
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)