Merck
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
Synonym(e):
Nunc 155411, chamber slides, coverglass, microscope slides, microscopy slides
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
96 EA
CHF 1’420.00
CHF 1’420.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41161502
NACRES:
NB.13
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
Sterilität
sterile
sterile
Qualität
CE marked
Verpackung
case of 96 ea
case of 96
Hersteller/Markenname
Nunc 155411
L × B
57 mm × 25 mm
Kammergröße
8
Eignung
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
TMO155361TMO155383TMO155380
manufacturer/tradename
Nunc 155411
manufacturer/tradename
Nunc 155361
manufacturer/tradename
Nunc 155383
manufacturer/tradename
Nunc 155380
material
borosilicate glass , polystyrene chamber
material
borosilicate glass , polystyrene chamber
material
borosilicate glass , polystyrene chamber
material
borosilicate glass , polystyrene chamber
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 96 ea
packaging
case of 96 ea
packaging
case of 96 ea
packaging
case of 96 ea
quality
CE marked
quality
CE marked
quality
CE marked
quality
CE marked
L × W
57 mm × 25 mm
L × W
1 mm × 25 mm
L × W
57 mm × 25 mm
L × W
57 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
Grow, stain and view living cells on a single device. The Nunc® Lab-Tek®hambered coverglass with a No. 1 borosilicate glass bottom offers the optical characteristics required for high magnification and confocal image analysis. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats. The upper chamber structure cannot be removed from the coverglass.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Media chamber securely mounted to No. 1 borosilicate coverglass by non-toxic medical grade silicone adhesive.
  • The polystyrene chamber is not removable and requires inverted microscope for viewing.
  • Fitted polystyrene cover without top handle minimizes evaporation.
  • Sterile in convenient stackable incubation trays.
Rechtliche Hinweise
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)