Merck
Buchwald Katalysatoren & Liganden
Als Chemiker konzentrieren Sie sich auf die Entdeckung neuer chemischer Prozesse und deren praktische Anwendungen. Wir unterstützen Ihre Durchbrüche mit einem umfangreichen Portfolio von Buchwald-Katalysatoren und -Liganden. In Zusammenarbeit mit Stephen Buchwald und seiner MIT-Forschungsgruppe bieten wir hochaktive Palladium-Präkatalysatoren und Biaryl-Phosphin-Liganden für effiziente Kreuzkupplungsreaktionen, die C-C-, C-N- und andere Bindungen bilden. Diese elektronenreichen, abstimmbaren Liganden bieten stabile, reaktive Katalysatorsysteme, die die Katalysatorbeladung und die Reaktionszeit verringern und den Bedarf an Reduktionsmitteln beseitigen, wodurch neue Methoden ermöglicht werden, die mit herkömmlichen Pd-Quellen nicht erreichbar sind.
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 144
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 144
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 144 Suchergebnissen angezeigt.
Eine chemische Struktur, die ein Biphenylgerüst mit einer Phosphingruppe (PR₂) in ortho-Position des oberen Phenylrings zeigt. Der untere Phenylring hat zwei Substituenten mit den Bezeichnungen R′ und R″ in ortho- und para-Position zur Biphenylverknüpfung.
Buchwald-Liganden
  • Buchwald und sein Team entwickelten Biarylphosphin-Liganden, die die Effizienz, Selektivität und Vielseitigkeit der Reaktion verbessern.
  • Frühere Liganden wie Dicyclohexylphosphindimethylamin ermöglichten Arylchlorid-Alkylamin-Kupplungen.
  • Weiterentwickelte Liganden (z.B. XPhos, di-t-BuXPhos) bieten eine höhere Aktivität und Kompatibilität mit gehinderten Substraten.
  • Voluminöse Liganden verbesserten die katalytische Leistung und die Umsatzraten bei C-N-Kupplungen.
  • Die Buchwald-Gruppe entwickelte auch kupferkatalysierte N-Arylierung für Imidazole und andere Heterocyclen.
Chemische Struktur eines Palladiumkomplexes mit der Bezeichnung "Gen I". Das zentrale Palladiumatom (Pd) ist an ein Chlorid (Cl), einen Aminliganden (NH₂), der über ein benzylaminartiges Ringsystem gebunden ist, und einen generischen Liganden, dargestellt als L, gebunden.
Buchwald-Präkatalysatoren der Generation 1
  • Buchwald-Präkatalysatoren der ersten Generation (G1) verwenden Liganden auf 2-Phenylethan-1-Amin-Basis, die sowohl in Lösung als auch in fester Phase stabil sind.
  • Luft- und feuchtigkeitsstabil, was eine einfache Handhabung ermöglicht.
  • LPd(0) bildet sich in situ durch basengeförderte reduktive Eliminierung, wobei Indolin als Nebenprodukt entsteht.
  • Höhere Temperaturen werden häufig mit schwächeren Basen verwendet, um die Ligandendeprotonierung zu erleichtern und den Katalysator zu aktivieren.
Chemische Struktur eines Palladiumkomplexes mit der Bezeichnung "Gen II": Das zentrale Palladiumatom (Pd) ist an ein Chlorid (Cl), einen Aminliganden (NH₂), der über ein benzylaminartiges Ringsystem gebunden ist, und einen generischen Liganden (L) gebunden. Zwei Benzolringe sind in ortho- und para-Stellung zum Palladium an das benzylaminartige Ringsystem kondensiert.
Buchwald-Gen-2-Präkatalysatoren
  • Präkatalysatoren der zweiten Generation (G2) verwenden 2-Aminobiphenyl anstelle von 2-Phenylethan-1-amin.
  • Verbesserte Reaktivität mit schwächeren Basen (z.B., Phosphate, schwache Carbonate).
  • Ermöglicht häufig eine Katalysatoraktivierung bei niedrigeren Temperaturen.
  • Die verbesserte Reaktivität ergibt sich aus der größeren Acidität des aromatischen Amins in G2 gegenüber dem aliphatischen Amin in G1.
  • Schlüsselmerkmale: luft- und feuchtigkeitsstabil, hohe Effizienz, milde Bedingungen, kurze Reaktionszeiten und niedrige Katalysatorbeladungen.
  • Bei Suzuki-Kreuzkupplungsreaktionen wurde eine hervorragende Leistung nachgewiesen.
Zwei chemische Strukturen von Palladiumkomplexen mit den Bezeichnungen "Gen III" und "Gen IV". Das zentrale Palladiumatom (Pd) ist jeweils an ein Chlorid (Cl), einen Aminliganden (NH₂), der über ein benzylaminartiges Ringsystem gebunden ist, einen generischen Liganden, dargestellt als L, und einen Mesylatliganden (OMs) gebunden. Zwei Benzolringe sind an das benzylaminartige Ringsystem in ortho- und para-Stellung zum Palladium kondensiert. Das Gen IV-Molekül zeichnet sich durch eine Methylgruppe aus, die an den Amin-Liganden gebunden ist.
Buchwald Gen 3 und 4 Präkatalysatoren
  • G3- und G4-Buchwald-Präkatalysatoren sind fortschrittliche, stabile Palladiumkomplexe für verschiedene Kreuzkupplungsreaktionen (C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF₃, C-S).
  • Bieten gute Löslichkeit und Aktivität, was die Verwendung geringerer Katalysatorbeladungen und/oder kürzerer Reaktionszeiten ermöglichen kann.
  • G3 verwendet einen Mesylat-Liganden (vs. Chlorid), um die Löslichkeit und Stabilität zu verbessern und sperrigere Liganden unterzubringen.
  • G4 weist N-Methyl-2-aminobiphenyl als Amin-Ligand auf und erzeugt ein harmloseres Nebenprodukt (N-Methylcarbazol vs. Carbazol).
  • Beide Generationen sind effektiv in Schlüsselreaktionen wie Suzuki-Miyaura, Aminocarbonylierung und N-Arylierung.
Chemische Struktur eines Palladiumkomplexes der sechsten Generation mit einem Palladium (Pd)-Zentrum, das an ein Brom (Br)-Atom gebunden ist, einem generischen Liganden, dargestellt als L, und einer Phenylgruppe mit einem Trifluormethyl (CF₃)-Substituenten in para-Stellung zum Palladium.
Buchwald Gen 6-Präkatalysatoren
  • G6-Präkatalysatoren sind oxidative Additionskomplexe (OACs), die eine verbesserte Leistung bieten. Diese On-Cycle-Präkatalysatoren erleichtern die Aktivierung des Katalysators.
  • Behalten die Wärme- und Luftstabilität bei gleichzeitiger basenfreier Aktivierung und vereinfachter Synthese.
  • Vermeiden die Entstehung von Carbazol-Nebenprodukten bei der Aktivierung des Präkatalysators.
  • Kann extrem sperrige Liganden unterstützen und die Löslichkeit und Stabilität verbessern.
  • Ermöglicht die effiziente Bildung von C-C-, C-N-, C-O-, C-F- und C-S-Bindungen.
  • Bieten durchgängig eine höhere Reaktivität und bessere Ausbeuten als frühere Generationen.
Verwandte Ressourcen
Seite 1 von 2
Referenzen
1.
Biscoe MR, Fors BP, Buchwald SL. 2008. A New Class of Easily Activated Palladium Precatalysts for Facile C−N Cross-Coupling Reactions and the Low Temperature Oxidative Addition of Aryl Chlorides. J. Am. Chem. Soc.. 130(21):6686-6687. https://doi.org/10.1021/ja801137k
2.
Kinzel T, Zhang Y, Buchwald SL. 2010. A New Palladium Precatalyst Allows for the Fast Suzuki−Miyaura Coupling Reactions of Unstable Polyfluorophenyl and 2-Heteroaryl Boronic Acids. J. Am. Chem. Soc.. 132(40):14073-14075. https://doi.org/10.1021/ja1073799
3.
Bruno NC, Tudge MT, Buchwald SL. Design and preparation of new palladium precatalysts for C–C and C–N cross-coupling reactions. Chem. Sci.. 4(3):916-920. https://doi.org/10.1039/c2sc20903a
4.
King RP, Krska SW, Buchwald SL. 2021. A Ligand Exchange Process for the Diversification of Palladium Oxidative Addition Complexes. Org. Lett.. 23(15):6030-6034. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.1c02101
5.
McCann SD, Reichert EC, Arrechea PL, Buchwald SL. 2020. Development of an Aryl Amination Catalyst with Broad Scope Guided by Consideration of Catalyst Stability. J. Am. Chem. Soc.. 142(35):15027-15037. https://doi.org/10.1021/jacs.0c06139
6.
Drance MJ, Wang S, Gembicky M, Rheingold AL, Figueroa JS. 2020. Probing for Four-Coordinate Zerovalent Iron in a π-Acidic Ligand Field: A Functional Source of FeL4 Enabled by Labile Dinitrogen Binding. Organometallics. 39(18):3394-3402. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.0c00487