Merck
TU-10X5ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - RHCE (Rh) Specificities
Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-e (clone MS-16/MS-21/MS-63), Blood Grouping Reagent
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 × 5 mL
Concentration
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
TU-1L-BKTU-10X5ML-BTA-10X5ML-U
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
antibody form
-
antibody form
unpurified
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-80/MS-258, monoclonal
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
Quality Level
600
Quality Level
600
Quality Level
600
Quality Level
600
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Application
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2