Merck
1.00663
Parteck LUB MST
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
Sinonimo/i:
PARTECK LUB MST
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
103,00 €
20 KG
904,00 €
103,00 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H70MgO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-150-3
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Dimensione particelle
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
Punto di fusione
140 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.006641.036681.00490
Parteck LUB MST (MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00663
Parteck LUB MST
Parteck LUB CST (Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00664
Parteck LUB CST
D-Mannitolo EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
SAFC
1.03668
D-Mannitolo
Parteck® ODT EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00490
Parteck® ODT
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
reg. compliance
FCC
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Descrizione generale
Avendo presenti le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie ingegneristiche delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide di somministrazione orale. ®
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Parteck® LUB consiste in una linea di eccipienti molto efficaci per la lubrificazione che assicurano un′ eccellente uniformità da lotto a lotto e aiutano ad ottenere un flusso di lavoro affidabile nella produzione di compresse. Parteck® LUB MST è magnesio stearato di origine vegetale.
Caratteristiche e vantaggi
  • Funzionalità e prestazioni costanti
  • Origine vegetale per un impegno normativo minimo
  • Granulometria e area superficiale specifihe per prestazioni affidabili
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica