Merck
1.00661
Parteck® LUB STA 50
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Sinonimo/i:
Miscela acido palmitico-acido stearico, Acidi grassi C16-18, Miscela acido stearico-acido palmitico
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
71,60 €
20 KG
838,00 €
71,60 €
Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Beilstein:
608585
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
Stato
fine powder
Temp. autoaccensione
395 °C
Dimensione particelle
15-45 μm (d50)
P. ebollizione
370 °C/1013 hPa
Punto di fusione
68-70 °C
Temp. transizione
flash point 196 °C
Cationi in tracce
Ni: ≤1 ppm
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.006641.006631.07583
Parteck® LUB STA 50 (Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.00661
Parteck® LUB STA 50
Parteck LUB CST (Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00664
Parteck LUB CST
Parteck LUB MST (MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00663
Parteck LUB MST
Sorbitolo Parteck® EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, JSFA, E 420
SAFC
1.07583
Sorbitolo Parteck®
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, JSFA, NF, Ph. Eur.
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
assay
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
autoignition temp.
395 °C
autoignition temp.
460 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Descrizione generale
Avendo presenti le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie ingegneristiche delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide di somministrazione orale. ®
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Parteck® LUB consiste in una linea di eccipienti molto efficaci per la lubrificazione che assicurano un′ eccellente uniformità da lotto a lotto e aiutano ad ottenere un flusso di lavoro affidabile nella produzione di compresse. Parteck® LUB STA 50 è un acido stearico di origine vegetale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica