Scegli un formato
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Larghezza
4.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.46 m2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Amp. ingresso/ uscita
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤255 mg/capsule
Matrice
Lifegard™
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
1 of 4
Questo articolo | KP15A10TT1 | KP20A10FF1 | KP20A10TT1 |
|---|---|---|---|
| pore size 1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size | pore size 1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size | pore size 2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size | pore size 2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size |
| technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
| product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 |
| filtration area 0.46 m2 | filtration area 0.46 m2 | filtration area 0.46 m2 | filtration area 0.46 m2 |
| matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica