Merck
KVEPS10TH1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 9/16 in. HB, Sterile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151806
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Millipore Express® SHR, Opticap® XL Capsule, sterile, Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiali
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Lungh. del dispositivo
33.5 cm (13.2 in.)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Diam. filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante del filtro
0.69 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHR
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Punto di bolla
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Raccordi
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
KVEPS03TH3KVEPS05TH1KVEPS03TB3
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 3
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 3
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
Descrizione generale
Device Configuration: Capsule
Confezionamento
Double Easy-Open bag
Nota sulla preparazione
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a MILLIPORE EXPRESS® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush of 11 L, samples exhibited &#x3C 500 ppb TOC per USP &#x3C 643 &#x3C and &#x3C 1.3 μS/cm per USP &#x3C 645 &#x3C at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1.5 L
Altre note
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica