Scegli un formato
669,00 €
669,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, C0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
material
acrylic
polypropylene
silica filter aid
description
Primary clarification directly out of the bioreactor
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm)
317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
depth
1.6 in. (4.1 cm)
filtration area
0.11 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
C0SP
Quality Level
1 of 4
Questo articolo | MD0SP01FS1 | MX0SP01FS1 | MX0SP10FS1 |
|---|---|---|---|
| filter grade C0SP | filter grade D0SP | filter grade X0SP | filter grade X0SP |
| product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter |
| filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 1.1 m2 |
| material acrylic , silica filter aid, polypropylene | material acrylic , polypropylene , silica filter aid | material acrylic , polypropylene , silica filter aid | material acrylic , polypropylene , silica filter aid |
| conductivity 18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water) |
| impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
Analysis Note
Application
Features and Benefits
- Riduzione del 50% del tenore di TOC, di estraibili e dei volumi di acqua necessari al flussaggio preliminare
- Nessuna interferenza con il test del lisato di amebociti di Limulus per la ricerca di endotossine batteriche da parte dei betaglucani
- Risultati ripetibili da lotto a lotto, per lo sviluppo e l′implementazione di processi di chiarificazione robusti
Formulazione & progettazione di matrici per filtri di profondità
- A parità di proprietà di ritenzione del filtro, garantiscono una capacità di filtrazione anche doppia rispetto ai migliori filtri a base di DE in commercio
- Migliorano la rimozione delle impurezze dovute alle proteine della cellula ospite (HCP)
Dispositivo POD monouso
- Formato modulare flessibile, per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
- Dispositivo dal formato robusto; facile da predisporre e da usare
General description
Preparation Note
Integrità preservata dopo 1 ciclo di autoclave della durata di 60 min. a 123 ºC. Il trattamento in autoclave può avere ricadute sulle performance di filtrazione. Consigliato solo a seguito di una contaminazione durante l′uso.
Legal Information
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica