Merck
HomeProdottiClinica e diagnosticaMembrane a flusso laterale
Membrane a flusso laterale
Le membrane Hi-Flow™ Plus sono la membrana preferita per i test e i kit diagnostici, in quanto offrono consistenza e prestazioni superiori. Ottimizzate in modo esclusivo per i test a flusso laterale, le membrane Hi-Flow™ Plus sono prodotte secondo le specifiche più rigide rispetto alle altre membrane a flusso laterale presenti sul mercato e offrono una qualità superficiale insuperabile. Le membrane Hi-Flow™ Plus sono specificamente progettate per ottenere risultati coerenti, prestazioni affidabili da lotto a lotto, tempi fissi di esecuzione dei test e linee di cattura/test nitide con un segnale di fondo aspecifico minimo. Le membrane Hi-Flow™ Plus sono adatte a tutti i tipi di test a flusso laterale e sono disponibili in diverse velocità e formati.
Disegno schematico ritagliato di una striscia per test di dosaggio rapido a flusso laterale
Selezione delle materie prime giuste per il vostro test a flusso laterale
La membrana è il materiale più importante utilizzato in una striscia di test a flusso laterale. Gli attributi fisici e chimici della membrana influenzano le sue proprietà di flusso capillare. Le proprietà del flusso capillare, a loro volta, influenzano il deposito dei reagenti, la sensibilità del test, la specificità del test e la consistenza della linea di test. Altre proprietà fisiche della membrana influiscono sull'integrazione nelle strisce reattive finite. Per saperne di più, consultate la nostra guida, "Strisce reattive a flusso laterale rapido - Considerazioni per lo sviluppo del prodotto", che approfondisce gli aspetti chiave della progettazione delle strisce reattive a flusso laterale, in particolare i materiali utilizzati e la loro integrazione con i reagenti e i processi produttivi. La comprensione di questi principi contribuirà a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo rapido di test a flusso laterale.
Hi-Flow™ Plus Membrane Speeds
La velocità con cui un materiale campione si muove lungo una striscia di membrana è legata alla portata capillare della membrana. Inoltre, esiste una correlazione diretta tra la velocità e la sensibilità della membrana. La comprensione di questi requisiti vi consentirà di selezionare la membrana più adatta alla vostra applicazione. Ad esempio, è possibile utilizzare le membrane Hi-Flow™ Plus 75 a flusso rapido per i test in cui la velocità è fondamentale, il campione è abbondante e la sensibilità non è un problema. Le membrane Hi-Flow™ Plus 180 a flusso lento possono essere utilizzate per i test in cui la velocità è meno importante, il campione è limitato o è necessaria un'elevata sensibilità.
Velocità della membrana Hi-Flow™ Plus
MembranaSpecifica del tempo di flusso capillare** (sec/4 cm) PortataSensibilità
HF180180 ± 45Più lentoPiù sensibile
HF135135 ± 34↓<
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19Più veloceMeno sensibile
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 74
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 74
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 74 risultati
Formati di membrana Hi-Flow™ Plus
Prodotti Hi-Flow™ Plus Membrane Formats for Lateral Flow Assays su sfondo giallo.
Le membrane Hi-Flow™ Plus sono disponibili in diversi formati, da fogli campione e rotoli tagliati per scopi di valutazione a rotoli master sfusi tagliati alla larghezza desiderata per scopi di produzione. Queste membrane sono disponibili anche con diverse opzioni di supporto, a seconda delle esigenze individuali di analisi. Sono disponibili anche membrane preassemblate, che rappresentano una scelta efficiente e conveniente per i produttori, eliminando la necessità di assemblare manualmente le membrane per lo sviluppo o la produzione di kit e test di diagnostica rapida.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
Le pratiche confezioni di campioni offrono una varietà di fogli della gamma di membrane Hi-Flow™ Plus. Ideali per la selezione e la valutazione delle membrane durante la fase iniziale del progetto di sviluppo di un test a flusso laterale.
Variety PackBackingDimensionsQuantityNumero di prodotto
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 mil25 cm x 30.5 cm10 fogli/confezione (2 fogli per ogni velocità)HFSAMPLE02<
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 mil25 cm x 30.5 cm10 fogli/confezione (2 fogli per ogni velocità)HFSAMPLE04
Confezioni di fogli campione Hi-Flow™ Plus su sfondo giallo.
Hi-Flow™ Plus Sample Sheet Packs
Pacchetti campione contenenti cinque fogli di membrana Hi-Flow™ Plus. Ideale per la fase iniziale di sviluppo di test a flusso laterale.
Nome del prodottoSupportoDimensioniQuantità/confezione<Numero di prodotto
Hi-Flow™ Plus 75 Membrana2 mil25 cm x 30.5 cm5HF07502XSS<
Hi-Flow™ Plus 75 Membrana4 mil25 cm x 30.5 cm5HF07504XSS
Hi-Flow™ Plus 90 Membrana2 mil25 cm x 30.5 cm5HF09002XSS<
Hi-Flow™ Plus 90 Membrana4 mil25 cm x 30.5 cm5HF09004XSS<
Hi-Flow™ Plus 120 Membrana2 mil25 cm x 30.5 cm5HF12002XSS
Hi-Flow™ Plus 120 Membrana4 mil25 cm x 30.5 cm5HF12004XSS<
Membrana Hi-Flow™ Plus 1352 mil25 cm x 30.5 cm5HF13502XSS
Hi-Flow™ Plus 135 Membrana4 mil25 cm x 30.5 cm5HF13504XSS
Hi-Flow™ Plus 180 MembranaUB25 cm x 30.5 cm5HF180UBXSS<
Hi-Flow™ Plus 180 Membrana2 mil25 cm x 30.5 cm fogli5HF18002XSS
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane4 mil25 cm x 30.Fogli da 5 cm5HF18004XSS
Hi-Flow™ Plus Sample Slit Rolls for Lateral Flow Assays su sfondo giallo.
Rotoli di slit campione Hi-Flow™ Plus
Rotoli di slit campione individuali di membrana Hi-Flow™ Plus. Questi rotoli sono utili nelle ultime fasi di sviluppo dei test di flusso laterale, una volta che il progetto del test è stato stabilito e che le prove di scale-up e l'ottimizzazione del processo devono essere avviate.
Nome del prodottoFondoDimensioniQuantità/RotoloNumero prodotto
Membrana Hi-Flow™ Plus 752 mil25 mm di larghezza in rotolo100 mSHF0750225
Hi-Flow™ Plus 75 Membrane4 milrotolo da 25 mm di larghezza100 mSHF0750425
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane2 mil25 mm di larghezza in rotolo100 mSHF0900225
Hi-Flow™ Plus 90 Membrane4 mil25 mm larghezza rotolo100 mSHF0900425
Hi-Flow™ Plus 120 Membrana2 mil25 mm di larghezza in rotolo100 mSHF1200225
Hi-Flow™ Plus 120 Membrana4 mil25 mm di larghezza in rotolo100 mSHF1200425
Hi-Flow™ Plus 135 Membrane2 milrotolo di 25 mm di larghezza100 mSHF1350225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 mil25 mm di larghezza in rotolo100 mSHF1350425
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane2 mil25 mm di larghezza in rotoloSHF1800225
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane4 mil25 mm di larghezza in rotolo< 100 mSHF1800425
Hi-Flow™ Plus 180 MembraneUBRotolo da 25 mm di larghezza100 mSHF180UB25
Hi-Flow™ Plus Membrane Master Rolls for Lateral Flow Assay Manufacturing su sfondo giallo.
Membrane Hi-Flow™ Plus per la produzione
Le membrane Hi-Flow™ Plus per la produzione su scala sono ora disponibili per l'acquisto online in comode confezioni.
I rotoli Hi-Flow™ Plus a fessura, larghi 20 mm, con diverse velocità di flusso capillare e 2 opzioni di supporto, sono offerti in confezioni da 14 pezzi.
I rotoli di fessura Hi-Flow™ Plus da 25 mm di larghezza, con diverse velocità di flusso capillare e 2 opzioni di supporto, sono offerti in confezioni da 11.
Disponibili per la spedizione immediata, offrono la stessa consistenza superiore e la stessa membrana ad alte prestazioni, rapidamente e senza attese.
Nome prodottoBackingDimensioniQuantità/RotoloNumero prodotto<
Hi-Flow™ Plus Membrane 752 millarghezza 20 mmconfezione da 14 rotoliBPCKHF07502S20
Hi-Flow™ Membrana Plus 752 millarghezza fessura 25 mmconfezione da 11 rotoliBPCKHF07502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 millarghezza fessura 20 mmpacco da 14 rotoliBPCKHF07504S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 millarghezza fessura 25 mmconfezione da 11 rotoliBPCKHF07504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 millarghezza fessura 20 mmpacco da 14 rotoli
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 millarghezza fessura 25 mmconfezione di 11 rotoliBPCKHF09002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 millarghezza fessura 20 mmpacco da 14 rotoliBPCKHF09004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 millarghezza fessura 25 mmconfezione da 11 rotoliBPCKHF09004S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1202 millarghezza fessura 20 mmpacco da 14 rotoliBPCKHF12002S20
Hi-Flow™ Membrana Plus 1202 millarghezza fessura 25 mmconfezione da 11 rotoliBPCKHF12002S25
Hi-Flow™ Membrana Plus 1204 millarghezza fessura 20 mm confezione da 14 rotoli
Hi-Flow™ Membrana Plus 1204 millarghezza fessura 25 mm confezione da 11 rotoliBPCKHF12004S25
4 mil
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 millarghezza fessura 20 mm pacco da 14 rotoloBPCKHF13502S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 millarghezza fessura 25 mm confezione da 11 rotoliBPCKHF13502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1354 millarghezza fessura 20 mm confezione da 14 rotoliBPCKHF13504S20
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 millarghezza fessura 25 mm confezione da 11 rotoloBPCKHF13504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 millarghezza taglio 20 mm confezione da 14 rotoliBPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 millarghezza fessura 25 mm confezione da 11 rotoloBPCKHF18002S25
Hi-Flow™ Membrana Plus 180< 4 millarghezza fessura 20 mm confezione da 14 rotoliBPCKHF18004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1804 millarghezza fessura 25 mm  confezione da 14 rotoli./td> confezione da 11 rotoliBPCKHF18004S25
Le membrane Hi-Flow™ Plus di larghezza standard (20 mm e 25 mm) e personalizzate sono disponibili anche su ordinazione offline come rotoli master. Ogni rotolo master ha una larghezza di 30,5 cm e una lunghezza di 100 metri. Per facilitare l'uso, i rotoli master vengono tagliati in più rotoli di fessura pronti all'uso della larghezza desiderata prima della consegna. Il numero di rotoli di fettuccia ricevuti per ogni ordine di rotolo master è legato alla larghezza richiesta del rotolo di fettuccia. Ad esempio, un ordine di 1 rotolo master con una larghezza di fessura richiesta di 18 mm produrrà 16 rotoli di fessura.
Contattare il proprio account manager locale o il nostro servizio clienti per ottenere un numero di catalogo per la membrana e la larghezza di taglio desiderata.
Membrane Hi-Flow™ Plus per la produzione - Larghezze dei rotoli di fessura
Larghezza del lembo (cm)Rotoli di lembo/Rotolo masterMetri lineari/100m Rotolo masterPiedi lineari/100m Rotolo master
1.Metri lineari/100m Master Roll Piedi lineari/100m Master Roll
1.61818005904
1.71717005576
1.81616005248
21414004592
2.21313004264
2.251313004264
2.51111003608
2.54 (1 in)1111003608
2.81010003280
99002952
3.17599002952
3.299002952
3.588002625
3.81 (1.5 in)77002297
477002297
4.566001969
4.866001969
555001640
83300984
13.22200656
30.51100238
Hi-Flow™ Plus Membrane Cards per saggi a flusso laterale su sfondo giallo.
Carte a membrana Hi-Flow™ Plus
Le carte a membrana Hi-Flow™ Plus forniscono un sottoassemblaggio facile da usare, in modo da non dover allocare tempo e risorse per l'assemblaggio delle carte, riducendo e semplificando così il processo di progettazione e produzione. Utilizzando le nostre membrane Hi-Flow™ Plus di qualità, queste schede sono assemblate in modo altamente preciso per garantire prestazioni costanti nei vostri test.
Dimensioni della membrana Hi-Flow™ Plus
Dimensioni della membrana standard Hi-Flow™ Plus
Nota: sono possibili anche dimensioni personalizzate delle tessere a membrana.
Nome del prodottoDimensioni delle carteQuantità di carte/confezioneNumero del prodotto
Carte laminate Millipore con rivestimenti di rilascio; senza membrana6 cm x 30 cmHF000MC100
Carte a membranaHI-Flow™ Plus HF0756 cm x 30 cm100HF075MC100
A href="/IT/it/product/mm/hf075mc100">HF000MC100
Carte a membranaHI-Flow™ Plus HF0906 cm x 30 cm100HF090MC100
Carte a membranaHI-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm100HF120MC100
Carte a membrana HI-Flow™ Plus HF1356 cm x 30 cm100HF135MC100
Schede a membranaHI-Flow™ Plus HF1806 cm x 30 cm100HF180MC100
HI-Flow™ Plus HF075 Membrane Cards6 cm x 30 cm5HF075MC5PK
HI-Flow™ Plus HF090 Membrane Cards Plus HF090 Membrane Cards6 cm x 30 cm5HF090MC5PK
Carte a membranaHI-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm5HF120MC5PK
Schede a membranaHI-Flow™ Plus HF1356 cm x 30 cm5HF135MC5PK
HI-Flow™ Plus HF180 Membrane Cards6 cm x 30 cm5HF180MC5PK
Materiali per tamponi SureWick® per saggi a flusso laterale
I materiali per tamponi SureWick® sono utilizzati nei saggi a flusso laterale come tamponi per campioni, assorbenti e coniugati. I tamponi assorbenti e per campioni in fibra di cellulosa pura al 100% non hanno leganti o colle che possano interferire con le prestazioni del saggio. I tamponi coniugati in fibra di vetro hanno una bassa estraibilità e un'eccellente consistenza.
Questi prodotti sono disponibili in una varietà di dimensioni e formati (fogli, strisce e rotoli) per adattarsi alle vostre applicazioni specifiche. Abbiamo in magazzino le dimensioni più comuni e possiamo personalizzare questi prodotti per soddisfare i requisiti dimensionali del vostro dispositivo e del vostro processo di produzione.
DescriptionFormatDimensionsQuantità/confezioneNumero di prodotto
Tamponi diagnostici in fibra di vetro GFDXStrips10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
Fogli20 cm x 30 cm5
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20.32 cm x 25.4 cm100GFDX202500
Rulli8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
C083 Tamponi assorbenti per campioni in cellulosaStrisce17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
Fogli20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cmClassificazione dei fogli100CFSP223000
Rolls17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
Le membrane Hi-Flow™ Plus e i tamponi per coniugati, campioni e assorbenti SureWick® forniscono una soluzione completa per i vostri saggi a flusso laterale.
Servizi di sviluppo di saggi a flusso laterale
Ottenete un supporto rapido ed esperto per lo sviluppo dei vostri saggi IVD quando ne avete bisogno. Scoprite i nostri Servizi di sviluppo dei dosaggi per ottenere una guida esperta ad accesso rapido e un supporto di laboratorio globale per lo sviluppo o l'ottimizzazione dei vostri LFA in qualsiasi fase.
I nostri nuovi servizi di sviluppo dei saggi prevedono:
  • laboratori dedicati, completamente attrezzati e all'avanguardia
  • laboratori e personale distribuiti a livello globale per una rapida risposta a livello regionale
  • personale specificamente addestrato per supportare qualsiasi parte dello sviluppo di LFA
  • un'ampia e completa conoscenza dell'ottimizzazione dei test
  • una lunga storia di sviluppo & produzione di molte delle materie prime e dei componenti chiave utilizzati oggi negli IVD
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
Risorse esterne
I produttori nascosti dei test COVID-19 Podcast
In questo episodio, Shawn Gaskell parla delle membrane a flusso capillare utilizzate in Covid...
I casi di RSV sono in rapido aumento nei bambini. La diagnosi precoce può aiutare.
I ricoveri per RSV nel 2022 sono aumentati, soprattutto tra i bambini piccoli.