Monitoraggio dell'aria vitale
Il monitoraggio microbico dell'aria è il processo di campionamento e analisi della contaminazione microbica nell'aria. Si tratta di una fase importante del controllo qualità dei produttori dell'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e delle bevande. La qualità dell'aria svolge un ruolo critico negli ambienti asettici, nelle camere bianche e nelle aree di produzione, dove i microrganismi presenti nell'aria costituiscono un rischio potenziale di contaminazione incrociata delle materie prime e dei prodotti finali.
Categorie in evidenza
Scoprite le soluzioni avanzate di monitoraggio ambientale e di simulazione dei processi asettici per la produzione farmaceutica. Garantite la conformità alle GMP con i nostri strumenti e supporti specializzati per camere bianche, isolatori e RABS.
Il monitoraggio dell'igiene assicura l'efficacia della sanificazione con il test ATP, il test delle proteine o il campionamento con tampone per la sicurezza alimentare e la microbiologia.
Monitoraggio attivo dell'aria microbica
La necessità di un efficiente monitoraggio attivo dell'aria è in crescita, poiché aumentano le normative e gli standard per i prodotti farmaceutici, alimentari e delle bevande. In questi settori la qualità degli ambienti di produzione è direttamente collegata alla qualità dei prodotti finiti. Il monitoraggio attivo dell'aria determina il numero di organismi vitali per metro cubo di aria e fa parte dei test di routine continui durante il processo di produzione.
I campionatori microbici dell'aria impattano attivamente i microrganismi sulla superficie di agar di un terreno di coltura, che viene poi incubato, e i risultati vengono analizzati enumerando i microrganismi cresciuti sul terreno di coltura. Se il risultato del test è positivo per la presenza di contaminazione microbica nell'aria, soprattutto nelle aree critiche, viene seguito da un test di identificazione per determinare il genere del microrganismo.
Monitoraggio microbico passivo dell'aria
Il campionamento passivo dell'aria è un importante complemento ai metodi di monitoraggio attivo dell'aria. Questo metodo viene utilizzato per misurare i livelli di contaminazione che sono caduti dall'aria sulle superfici. Le piastre di sedimentazione (note anche come piastre di sedimentazione o piastre di decantazione) consentono di determinare in modo continuo e semiquantitativo la contaminazione microbica nell'aria.
Le piastre di sedimentazione vengono collocate a cielo aperto nell'area di analisi per un periodo di tempo specifico, consentendo ai microrganismi di cadere dall'aria e crescere sui terreni di coltura. Per migliorare la crescita microbica, la piastra di coltura viene posta in un incubatore che garantisce condizioni di crescita ottimali. Dopo un determinato periodo di tempo, le colture cresciute vengono enumerate e, se necessario, identificate con un test di identificazione.
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Settle plates for isolators and critical cleanrooms
- Read what to consider when you are planning to buy a new active microbial air sampler (bio-impactor) for environmental monitoring in your pharmaceutical manufacturing facility.
- Vedi tutti (4)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo