Merck
ホームApplicationsゲノミクス核酸ゲル電気泳動法
核酸ゲル電気泳動法
アガロースゲルを使用するDNA電気泳動法
核酸ゲル電気泳動法は、DNAやRNA断片をサイズと電荷に基づいて分離、同定、精製する分子生物学的技術の1つです。この技術では、電場をかけることによって負に荷電した核酸をアガロースまたはポリアクリルアミドゲルマトリックスを通して移動させ、DNA/RNA分子を分離します。  
注目のカテゴリー
白い手袋をはめたラボの技術員がピペットを用いて、ぼやけたラボの背景に設置されたゲル電気泳動槽の中のアガロースゲルのウェルに青い液体を添加している。
核酸ゲル電気泳動機器およびシステム
正確な定量のための染色液、ゲル、ラベリング試薬でDNA・RNA解析を最適化できます。
製品の購入
ビーカーに入っている水色の生化学用バッファー溶液とピペット。
生化学用バッファー
お客様のバイオプロセスワークフローの用途に適した、優れた溶液安定性とpHコントロールをもたらす、さまざまな組成および包装形態の高純度な生化学用バッファーをご覧ください。
製品の購入
カラフルな丸い形と泡のクローズアップ画像。赤、黄、緑の色調が鮮やかに組み合わされている。
界面活性剤
REACH準拠の生分解性代替物を含む生物学的界面活性剤は、細胞溶解、DNA/RNA電気泳動、ウェスタンブロッティング、トランスフェクション、およびその他の多くのライフサイエンス研究アプリケーションに利用できます。
製品の購入
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置-ラボ用の純水および超純水の採水が可能な超純水・純水製造装置。
Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置
Milli-Q®超純水・純水製造装置は、ラボの研究ニーズ、サステナビリティの目標、その他の主要な要件を支えるために設計された、革新的な純水製造技術を備えています。
製品の購入
ゲルマトリックスは分子ふるいとして機能し、短い分子のほうが長い分子よりもより速くゲルの孔を通って移動することができます。 
  • アガロースゲルはDNAとRNAの電気泳動で一般的に使用されており、標準的な電気泳動法を用いて50~50,000塩基対(bp)までの範囲のDNA断片を相互に分離することができます。
  • ポリアクリルアミドゲルの適用範囲はこれよりも小さく、500 bp未満のDNA断片の分解能がきわめて高いのが特徴です。
  • どちらのゲルも、タンパク質‐核酸相互作用の解析法として知られている電気泳動移動度シフト法(EMSA)への適用が可能です。 
電気泳動により分離されたDNAとRNA分子は、染色またはUV光により可視化し、ゲルから抽出/精製し、転写してブロッティングを行います。これらの方法は、クローニング、PCR、質量分析法、次世代シーケンシング(NGS)、ノーザンおよびサザンブロッティングなどのアプリケーションへ向けたサンプル調製法として広く用いられています。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。