Merck
236071
N,N′-ビス(サリチリデン)エチレンジアミン
98%
別名:
(N,N′-エチレンビス(サリチルイミン), 2,2′-エチレンビス(ニトリロメチリデン)ジフェノール
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,600
¥3,600
単価¥6,370割引43%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
(CH2N=CHC6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
268.31
Beilstein:
535296
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
98%
mp
127-128 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble(lit.)
官能基
amine
imine
SMILES記法
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
InChI Key
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
236063274712269492
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
127-128 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
詳細
N,N'-ビス(サリチリデン)エチレンジアミン(サレン)はアセトン溶液中で塩化第二鉄と反応し錯体(Fe サレン Cl)を生成します[1]
アプリケーション
界面活性剤被覆アルミナ上に固定された N,N'-ビス(サリチリデン)エチレンジアミン(サレン)はフローインジェクションフレーム原子吸光法(Fl-AAS)による銅および鉛のオンライン予備濃縮用錯化剤として用いられています[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
236071-VAR:
236071-10G:
236071-BULK:
236071-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and Paramagnetism of Five-and Six-Co-ordinate N: N' Bis-salicylidene Ethylenediamine Iron (III) Chloride.
Gerloch M, et al.
Nature, 212, 809-810 (1966)
David J Burns et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7666-7668 (2012-08-30)
Due to the lack of availability of unnatural (+)-quinic acid as a starting material, a 6-step synthesis of butane diacetal-protected (4S,5S)-dihydroxycyclohexen-1-one (formally derived from (+)-quinic acid) has been devised. The key catalytic asymmetric step involves a chiral Co-salen-catalysed epoxide ring-opening
Teng Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(70), 8766-8768 (2012-07-28)
Chiral metal-organic frameworks built from a Co-salen derived dicarboxylate bridging ligand exhibited different regioselectivities from the corresponding homogeneous catalyst by shutting down bimolecular activation pathways.
Lakshmi Kanta Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(36), 11009-11017 (2012-08-04)
Two new trinuclear hetero-metallic copper(II)-zinc(II) complexes [(CuL)(2)Zn(N(3))(2)] (1A and 1B) have been synthesized using [CuL] as a so-called "metalloligand" (where H(2)L = N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediamine) and structurally characterized. Complexes 1A and 1B have the same molecular formula but crystallize in different crystal
Erin E Podlesny et al.
Organic letters, 14(18), 4862-4865 (2012-09-04)
The selective oxidation of a series of functionalized 8,8'-hydroxylated binaphthols to binaphtho-para- and binaphtho-ortho-quinones has been realized using either a Co-salen catalyst or ortho-iodoxybenzoic acid. A unique spirocyclic bis-spironaphthalenone was also obtained in good yield via a phenyliodonium diacetate promoted
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf