Merck
W249300
フルフリルメルカプタン
≥97%, FG
別名:
2-フランメタンチオール, 2-フリルメタンチオール, 2-フルフリルチオール, フルフリルメルカプタン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 KG
¥42,600
2.5 KG
¥99,200
¥42,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H6OS
CAS番号:
分子量:
114.17
FEMA Number:
2493
Council of Europe no.:
2202
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
13.026
EC Number:
202-628-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383594
Organoleptic:
burnt; coffee; meaty; smoky; roasted; sulfurous
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フルフリルメルカプタン, ≥97%, FG
Quality Level
SMILES string
SCc1ccco1
InChI key
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
biological source
synthetic
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
burnt; coffee; meaty; smoky; roasted; sulfurous
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
F20408W249311W316202
organoleptic
burnt; coffee; meaty; smoky; roasted; sulfurous
organoleptic
-
organoleptic
coffee; meaty; roasted; sulfurous
organoleptic
burnt; coffee; roasted; sulfurous
grade
FG, Halal, Kosher, Fragrance grade
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
-
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
Application
  • センソミクスアプローチと脳波測定法による酵母エキス由来の芳香活性化合物の塩分低減メカニズムの解明:この研究では、酵母エキスに含まれるフルフリルメルカプタンなどの香気成分が塩味知覚を低減するメカニズムを調査しています。センソミクスアプローチと脳波測定法を活用し、これらの化合物がナトリウム含有量を増やすことなく食品の風味を高める可能性を強調しています(Shan et al., 2024)。
  • 市販の植物由来肉の感覚的、揮発性臭気活性、揮発性プロファイルの差異の比較:この研究では、市販の植物由来肉の感覚的および揮発性プロファイルを比較し、フルフリルメルカプタンを主要な臭気活性化合物として同定しました。この発見は、植物由来の肉代替品に特有の、芳ばしく肉のような芳香を再現する上で、その役割を強調しています(Thong et al., 2024)。
  • 中国の乾燥塩漬けハムに含まれる臭気成分が塩味の増強に寄与:この研究では、フルフリルメルカプタンなどの臭気成分が中国の乾燥塩漬けハムの塩味の知覚にどのように影響するかを調査しています。塩味を増強するこの化合物′の役割は、加工肉のナトリウム含有量を減らすことへの潜在的な応用を強調しています(Chen et al., 2024)。
  • CO(2)による炭素鋼の腐食に対する天然食品風味の有効性に関する研究:この研究では、二酸化炭素による炭素鋼の腐食を防ぐために、フルフリルメルカプタンなどの天然食品香料の利用を検討しています。この研究結果は、腐食抑制におけるこれらの化合物の潜在的な産業利用を示唆しています(Wang et al., 2023)。
General description
フルフリルメルカプタンは特徴的なコーヒー臭を有する複素環式硫黄化合物です。[1][2][3]
保存すると暗色になります。
Other Notes
天然存在状況:コ-ヒ-, 調理済み牛肉, ロ-ストポ-ク, ロ-ストチキン, ポップコ-ン。
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Model studies on the influence of coffee melanoidins on flavor volatiles of coffee beverages
Hofmann T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(5), 2382-2386 (2001)
Formation of furfuryl mercaptan in coffee model systems.
Parliment TH & Stahl HD.
Developments in food science, 37, 805-813 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)
Brian G Lake et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(12), 1761-1770 (2003-10-18)
The metabolism of two thiofurans, namely furfuryl mercaptan (FM) and 2-methyl-3-furanthiol (MTF), to their corresponding methyl sulphide and methyl sulphoxide derivatives has been studied in male Sprague-Dawley rat hepatocytes and liver microsomes. Rat hepatocytes converted FM to furfuryl methyl sulphoxide
Luigi Poisson et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(21), 9923-9931 (2009-10-13)
The formation of several key odorants, such as 2-furfurylthiol (FFT), alkylpyrazines, and diketones, was studied upon coffee roasting. The approach involved the incorporation of potential precursors in green coffee beans by means of biomimetic in-bean and spiking experiments. Both labeled