Merck
1.08212
Parteck® PLX 188 (Poloxamer 188)
(stabilized with 70ppm BHT), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, NF
別名:
Poloxamer 188
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
化学式:
(C3H6O · C2H4O)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
品質水準
認証
ChP
NF
Ph. Eur.
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
bp
>150 °C
mp
55 °C
かさ密度
1050 kg/m3
保管温度
2-25°C
SMILES記法
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P2164009P2164020P2163920
Poloxamer 188 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2164009
Poloxamer 188
agency
NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
bulk density
1050 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
bp
>150 °C
bp
-
bp
-
bp
-
mp
55 °C
mp
-
mp
-
mp
-
詳細
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid oral dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Parteck® PLX 188 excipient combines adequate lubrication at tolerable concentrations with the added benefit of dissolution enhancement. It features consistent performance, improved dissolution rate and reliable lubrication – all at the same time. As a result, Parteck® PLX 188 excipient can therefore provide a simple solution to low bioavailability of DCS 2a compounds.
特徴および利点
  • Hydrophilic, water-soluble tablet lubrication
  • Improved dissolution rates for poorly soluble DCS class IIa molecules
  • Specified particle size distribution optimized for solid application performance
  • Regulatory support through compliance with Ph. Eur. and USP-NF, going beyond current requirements with specitied formaldehyde content
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.