Merck
1.15058
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41116107
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
転移温度
flash point 63 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.150541.150721.15061
transition temp
flash point 63 °C
transition temp
flash point 63 °C
transition temp
flash point 63 °C
transition temp
flash point 63 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
アナリシスノート
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
63 °C