Merck
GSWP02500
MCEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.22 µm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2%
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
75 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GSWP04700GSWP09000GSWP01300
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
parameter
2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
詳細
フィルターコード:GSWP
メルクは、サステナブルな研究ソリューションを実現するために再設計を施し、環境に優しい代替製品をお届けすることに最善の努力を払います。メンブレンディスクを収納するインナー&アウターボックスは、ISCCマスバランス方式に基づいて採用したバイオサーキュラー素材で製造されています。 詳細はこちらをクリックしてください。
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
  • 滅菌ろ過
  • バイオアッセイ
  • 廃水中のウイルス様粒子の単離
  • マイクロプラスチック分析グレード水
  • eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
GSWP02500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.