Merck
MC0SP01FS1
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター
C0SP, filtration area 0.11 m², Process Scale
別名:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.11 m 2 surface area
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター, C0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
material
acrylic
polypropylene
silica filter aid
description
Primary clarification directly out of the bioreactor
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm)
317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
depth
1.6 in. (4.1 cm)
filtration area
0.11 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
C0SP
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Analysis Note
製品の水導電率(25°C):純水50 L/m2(培地表面積)(5 L/ft2)でフラッシュ(300 LMH、10分)後。フラッシュ終了時に、導電率測定のためにサンプルを採取しました。デバイスはオートクレーブにかけていません。
Application
バイオリアクターから直接排出される一次清澄化
Features and Benefits
50 L/m2(表面積)の純水フラッシュと24時間静的純水浸漬の後に、微量金属を測定しました。 3つのuPodデバイスロット由来の金属抽出物データの平均値に基づく値。解析はICP-MSで行いました。 デバイスはオートクレーブにかけていません。
フィルターグレード:C0SP
構築用合成材料
  • TOC抽出物および使用前の必要なフラッシングの容量を50%削減
  • カブトガニ血球ライセート(LAL)によるエンドトキシン試験に影響を及ぼすβグルカン非含有
  • 強固な清澄化プロセスの開発および実施を成功させるためのロット間の一貫性
デプスフィルター用ろ材の処方および設計
  • 市販のDEベースのベンチマークと比較して、同等のフィルター保持特性で最大2倍のろ過能力を提供
  • HCP不純物のクリアランスの改善
ディスポーザブルPodデバイス
  • 柔軟なモジュラーフォーマットにより、5~12,000 L以上の拡張性を実現
  • 堅牢なデバイスフォーマット。使いやすく、セットアップも容易
General description
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター(高容量合成培地)は、 現行の珪藻土(DE)およびセルロース(CE)ベースのフィルター製品よりも 清浄で一貫性のある深層ろ過培地を提供する合成デプスフィルターです。このユニットは、 C0SP培地グレードのプロセススケールPodフォーマットを特徴としており、 一次および二次清澄化、ならびに下流ろ過用途をサポートします。
Preparation Note
滅菌方法
123ºCで60分間のオートクレーブサイクルを1回実施後も完全性が維持されます。ろ過性能はオートクレーブ後に影響を受ける可能性があります。推奨されるのは使用後の汚染除去のみです。
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.