If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
この商品について
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
スキップする
製品名
ヘキサン, anhydrous, 95%
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES string
CCCCCC
grade
anhydrous
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
impurities
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 32293 | 675393 | 34859 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 95% | assay ≥99% (GC) | assay ≥95% | assay ≥97.0% (GC) |
| grade anhydrous | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade HPLC Plus, for residue analysis | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 69 °C (lit.) | bp 69 °C (lit.) | bp 69 °C (lit.) | bp 69 °C (lit.) |
| mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) |
General description
Other Notes
Application
- 非誘導体化中性および酸性カンナビノイドとコレステロールの定量におけるガスクロマトグラフィー法と液体クロマトグラフィー法の比較研究:この研究では、ヘキサンを溶媒として用い、誘導体化を行わずにカンナビノイドとコレステロールの化学的プロファイルを分析するクロマトグラフィー技術についての詳細な比較を示し、効率性と分解能の向上を強調しています(Czauderna M et al., 2024)。
- インド・カシミール渓谷産の Morchella crassipes(子嚢菌)の化学組成と抗菌特性:この論文では、ヘキサン抽出による Morchella crassipes の化学成分を調査し、その抗菌効果を評価しています。これは、生物活性化合物の特定や薬理学的用途への潜在的な応用に貢献しています(Talie M et al., 2024)。
- Colletotrichum gloeosporioides によるブルーコーン粉(Zea mays L.)の発酵プロセスで得られたゲルの生産と物理化学的特性の解明:この研究では、ブルーコーン粉の発酵中の生化学的成分の分離と特定におけるヘキサンの使用について概説し、バイオ由来材料の産業利用可能性に関する洞察を提供しています(Villarreal-Rodríguez G et al., 2024)。
- Viscum continuum E. Mey. Ex Sprague 由来のオレアン-12-en-28-ブタノール誘導体のマーカーの単離と、その抗酸化および抗菌潜在能力の評価:この論文では、Viscum continuum から特定の生物活性化合物を単離するためのヘキサンを用いた抽出プロセスについて詳述し、将来的な抗酸化および抗菌療法の基礎を提供しています(Mapfumari S et al., 2024)。
- Sophora exigua の抗酸化活性と、その強力な抽出物のリポソーム開発:Sophora exigua の抗酸化特性に焦点を当てたこの研究では、抽出プロセスにヘキサンを使用することで、リポソームに配合された際の抗酸化物質の生物学的利用能と治療効果を高めています(Rodwattanagul S et al., 2024)。
Related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf