Merck
溶媒
私たちは、お客様の特定の用途に適した溶媒を提供することに尽力しています。すべての製品は、お客様の厳しい要件を満たすために、厳格な管理下に置かれ、継続的に開発されています。私たちの溶媒の包括的なポートフォリオは、3つに分類しています。分析化学用のSupelco®製品、研究から製造用までのSigma-Aldrich®製品、医薬品・バイオ医薬品製造用のSAFC®製品という3つのポートフォリオブランドで提供しています。すべての製品は、お客様の用途の要件に合わせて設計されており、必要なサポート資料とともに、さまざまなサイズや充てん剤を利用できます。   
製品
関連性で並べ替え
1~20/1079を表示
表示を変更する
1~20/1079を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
分析機器用の溶媒
私たちは、UHPLC-MS、LC-MS、HPLC、GC、UV機器分析に理想的な性能を提供するために特別に設計された、幅広い高純度溶媒群をお客様に提供するよう尽力しています。このために、私たちは公定法/認定アプリケーション分野を対象とするSupelco®、および研究アプリケーション分野を対象とするSigma-Aldrich®の2つのプレミアムブランドを提供しています。LiChrosolvOmniSolv (米国とカナダのみ)、SupraSolv、Uvasol®の各溶媒は、Supelco®ブランドのポートフォリオになりました。私たちの分析溶媒の豊富なポートフォリオは、コストのかかる精製や繰返し分析を必要とせず、信頼性の高い、正確で再現性のある結果をもたらします。
LiChrosolv 溶媒は、分析用HPLCやLC-MSの用途に最適です。これらの高性能溶媒は、すばらしい分解能と感度、そして最適なピークベースライン分離を実現します。その優れたUV透過性、低粒子数、低酸・アルカリ度、低蒸発残留物質レベルにより、再現性のある分離が確保されます。0.2 µmで精密ろ過されており、アイソクラティックグレードとグラジエントグレードを提供しています。グラジエントグレードではグラジエント効果が最小限に抑えられています。LiChrosolv ハイパーグレード溶媒は、イオンによるバックグラウンドが低く、イオン抑制が最小限であるため、高速クロマトグラフィーやLC-MSに適しています。良好な再現性やイオン化効率を維持しながら、現在のLC-MSイオン化基準を満たしています。SupraSolv溶媒は、すべてのガスクロマトグラフィーのラボアプリケーションに理想的であり、さまざまな検出器システム(ECD、FID、MS)やヘッドスペースサンプリングで使用できるように調製されています。Uvasol®溶媒は、極めてハイレベルのスペクトル純度を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されており、赤外、紫外、蛍光の各分光法で広く使用されています。
一般分析・生産・精製向けの溶媒
私たちは、お客様のご要望に合わせて、幅広く溶媒を取り揃えるよう取り組んでいます。EMSURE®分析用溶媒は、規制されたアプリケーションや要求の厳しいアプリケーションを含む、広範囲のアプリケーションに適したプレミアムグレードです。ほとんどのEMSURE®グレードの溶媒は、ACSの要件やISO規制の要件、あるいはそれよりも厳しい要件を満たします。EMPARTA®は、ACSの要件を満たす高品質の溶媒グレードであり、さまざまな標準分析用途に使用できます。さらに、EMPLURA®グレードの溶媒は、ラボでの調製作業、製造、洗浄などの基本的な用途において、費用対効果の高い選択肢となります。
Prepsolv溶媒は、分取クロマトグラフィーの要件に適合し、分析から分取精製へのスケールアップを容易にします。RNA/DNAおよびペプチド合成には、非常に高純度で高く、安定した乾燥度を提供する特別な溶媒をご用意しています。さらに溶媒は、ボトルや1000 Lまでのバルク容器など、幅広い充てんソリューションに対応しているため、より高い柔軟性を確保しています。
メルクのプレミアムグレード溶媒であるEMSURE® 溶媒は、規制対象の厳密なラボ用途のために設計されています。精密な不純物プロファイルが得られ、純度、水分量、蒸発残留物値が向上します。ACS、Reag. Ph.Eur.、ISOが医薬品品質管理のために設定した基準を満たし、さらに高い基準を達成します。
一般化学・化学合成・生産・バイオテック向けの溶媒
私たちのReagentPlus溶媒は、98.5%以上の純度が保証されており、特殊有機合成、分取スケールの液体クロマトグラフィー、ガラス洗浄など、より高い純度を必要とする用途に適しています。ReagentPlus溶媒は、さまざまな容器で提供されています。ACS溶媒は、ACS用途に使用できるほか、厳しい品質仕様を必要とする一般的な手順にも使用することができます。さらに、Sigma-Aldrich®ブランドのポートフォリオでは、湿度に敏感な有機および生物工学の用途に特別に生産された、水分量が極めて少ない高純度の無水溶媒を提供しています。
NMR用溶媒
私たちは、優れた化学的純度および極めて高度の同位体濃縮が可能なさまざまなNMR溶媒を提供しています。高品質を確保するために、私たちは溶媒の精製方法や水分量の低減方法を常に見直し、改善を行っています。すべてのNMR溶媒に対して、製造および充てん中に厳しい品質管理試験を実施しています。お客様がより具体的な要件をお持ちの場合は、製品とパッケージをカスタム化してお客様をサポートします。NMR溶媒用のガラス瓶、アンプル、セプタム瓶は、豊富な構成とサイズを取り揃えています。
医薬品・バイオ医薬品製造用の製品
医薬品の世界では規制が常に更新されています。市場自体の動向を見失うことなく、最新の規制に適切に追随して行くのは決して簡単なことではありません。さらに、ジェネリック製品やバイオ後続製品の市場参入が市場の緊張を増大させます。何が本当に重要なのかを知り、それに焦点を合わせる重要性がますます高まっています。品質を維持するために、正しいパートナーを得ることが重要です。
私たちは、開発からスケールアップ、製造に至るすべてのステップでお客様をサポートします。このサポートにはプロセスの最適化から規制への対応サポートも含まれます。医薬品・バイオ医薬品製造用の高品質製品群である私たちのSAFC®ポートフォリオは、厳格な品質管理に合格し、該当するcGMPガイドラインにしたがって製造されています。
Emprove®プログラムの一環として、私たちが提供する原材料には包括的文書が添付されます。この文書を参照することにより、医薬品・バイオ医薬品の規制への対応が容易となり、サプライチェーンの完全な把握とリスク軽減につながります。