Merck
NIST2203
フッ化カリウム
NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 G
¥110,000
¥110,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
KF
CAS番号:
分子量:
58.10
Beilstein:
3902818
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
crystals
包装
pkg of 125 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
858 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
22981440293160240
フッ化カリウム NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
NIST2203
フッ化カリウム
grade
certified reference material
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
crystals
form
powder and chunks
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
packaging
pkg of 125 g
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
アプリケーション
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Fluoride ion (F-)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2203:
試験成績書(COA)