スキップする
C1919
クロラムフェニコール
BioReagent, suitable for plant cell culture
別名:
D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(−)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール, D-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェンエチル]アセトアミド, クロロマイセチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥6,810
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,800
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥62,900
この商品について
化学式:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
¥6,810
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
Endotoxin, tested
mp
149-153 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
化学構造:フェニコール
Application
クロラムフェニコールは合成抗生物質で、Streptomyces venezuelae菌株から単離されました。多くの場合、分子生物学アプリケーションにおいて10~20 μg/mLの濃度で細菌選択に使用され、クロラムフェニコール耐性遺伝子を含む形質転換細胞の選択剤として使用されます。
Biochem/physiol Actions
作用機序:クロラムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットに結合してアミノアシルtRNAのリボソームへの付着を防ぐことでペプチジルトランスフェラーゼステップを遮断することにより細菌のタンパク質合成を阻害します。また、ミトコンドリアと葉緑体のタンパク質合成およびリボソームの(p)ppGpp生成を阻害して、rRNA転写を抑制します。
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを使用することで、本製品はアセチル化され、不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広いスペクトルを持つ抗生物質であり、主に眼科や獣医学的用途で使用されます。
Preparation Note
原液は、どのような推奨濃度でもバイアル中で直接調製できます。50 mg/mLのエタノール溶液は透明でわずかに黄色がかった溶液となります。クロラムフェニコール水溶液の分解は、一般酸と一般塩基により触媒されます。この分解速度はイオン強度やpHに依存しません。
Other Notes
容器はしっかりと閉めて乾燥した風通しの良い場所に保管してください。感光性。保存クラス(TRGS 510):不燃性、急性毒性区分3/慢性的な影響を引き起こす毒性有害物質または有害物質
Disclaimer
原液は2~8°Cで保管する必要があり、37°Cでは5日間安定です。水溶液は中性で、幅広い範囲のpHで安定しており、50%の加水分解は290日後に発生します。ホウ砂緩衝溶液を使用することでこの数字は14%に低下します。光化学分解により溶液は黄色がかるため、溶液は光から保護する必要があります。溶液を115°Cで30分間加熱するとクロラムフェニコールは10%減少します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C085731667BP854
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
meets USP testing specifications
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
VETRANAL®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロラムフェニコール
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C1919-100G:4548173379500 + C1919-25G:4548173379517 + C1919-5G:4548173379524
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the purity of this product?
    1 回答
    1. The minimum purity of this product is 98%. The lot-specific purity is verified in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1919#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf