製品名
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー, 5 Chamber with Vent Caps, PS, TC-treated, w/ graduations, sterile, 2/cs
material
orange high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
sterility
sterile
feature
cap vented
graduations
packaging
pack of 1
case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3319
surface area
3180 cm2
working volume
625-950 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Features and Benefits
- 3,180 cm2の細胞増殖領域
- 直径26 mmの注入口2基を搭載。チャンバーの底面を直接操作でき、完全閉鎖系での注入、ピペッティング、チュービングによる無菌状態での充填・回収に柔軟性がもたらされます。
- 標準的な33 mmのスクリューキャップには、キャップに直接密封された孔径0.2 μmの非湿潤性膜があるため、コンタミネーションの危険を最小限に抑えながら換気できます。
- オプションとして、USPクラスVI認定C-Flex®チューブと一体化して密封する33 mmのスクリューキャップを用意しています。培地や細胞を無菌状態のままで移動させることができます。
- USPクラスVI認定ポリスチレンが優れた光学的透明度と機械的強度を提供します。
- ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
- 出荷前に漏れを全数検査済み
General description
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー
- 培養のスケールアップに最適
- 培養チャンバーの細胞収率は107~109の範囲
- 多くのローラーボトルやスピナーフラスコの有用な代替品。
- 機械的強度が高く頑丈な構造
- 出荷前に漏れを全数検査済み
- 最新の製造方式によって粒子状物質のコンタミネーションを抑え、発熱性物質不含の試験済みおよびガンマ線照射により滅菌済み
- ねじが切られた閉口部と通気式キャップを持つ、使いやすい広口の開口部
- 無菌状態での培地や培養物の移動のためのオプションが増えて、大口径26 mmの注入ポートからチャンバー底面への直接アクセスが可能
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.