サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥198,000 |
この商品について
¥198,000
Quality Segment
usage
kit sufficient for 50 reactions
analyte chemical class(es)
proteins (FLAG® Affinity Gels)
technique(s)
FLAG purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- 特異性の高い ANTI-FLAG M2 親和性ゲルを使用
- 予備工程やキャリブレーションが不要
- 3xFLAG™ ペプチドの直接競合により、効率的で穏やかな溶出を実現
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description For Mammalian expression systems. | description 1.0-1.2 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4) | description clone M2 |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, FLAG purification: suitable | technique(s) protein extraction: suitable, FLAG purification: suitable | technique(s) FLAG purification: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable, FLAG purification: suitable |
| usage kit sufficient for 50 reactions | usage - | usage - | usage - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| analyte chemical class(es) proteins (FLAG® Affinity Gels) | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) proteins |
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan