濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | SHC005V | SHC004V | SHC002H |
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x109 VP/ml (via p24 assay) |
| technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 109 TU/mL using p24 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 |
詳細
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
ルシフェラーゼshRNAコントロールトランスダクション粒子は、既知配列のレンチウイルスプラスミドpLKO.1-puro-ルシフェラーゼshRNA(製品番号SHC007)から作製されています。適合するパッケージングプラスミドと同時トランスフェクションすることにより、パッケージング細胞中(HEK293T)に自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子が作製されます。さらに、コントロールトランスダクション粒子は水泡性口内炎ウイルスエンベロープG糖タンパク質(VSV-G)でシュードタイピングされていることから、様々な哺乳動物細胞の形質導入が可能です。106 TU/mL(p24力価測定)のレンチウイルス粒子を200 μLの凍結ストック液としてご提供しています。
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
関連コンテンツ
Instructions