Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
水道水から優れた水質の超純水・純水を精製
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置は、生産性および汎用性の改善から環境負荷の低減に至るまで、お客様の高い要求をも超えるデザインであることを、是非ご確認ください。
この完全搭載された超純水装置は、以下を特長とする究極のラボ用水ソリューションです:
- 水道水から直接、一貫して優れた水質のType 1水およびType 2水を製造
- Elix® EDI技術によりメンテナンス不要・有害化学物質不使用
- 直感的に使えるタッチスクリーン
- 人間工学に基づく設計のQ-POD®ディスペンサーおよびE-POD® ディスペンサー
- MyMilli-Q™デジタルサービスによるラボ生産性に対する信頼性の向上
- 水銀不使用のUVランプと電力・材料・包装使用量の削減による環境フットプリントの削減
SelectScience® Scientists’ Choice Awardsの「サステナブル・ラボ・プロダクト 2022」を受賞したMilli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
簡単で直感的な採水操作
人間工学に基づく設計のQ-POD® 超純水およびE-POD® 純水ディスペンサーを使用すれば、常に、便利で簡単に精製水を採水できます。採水ホイールを回す、またはタッチスクリーンメニューをタップするだけで、さまざまな採水機能を設定できます。
安定して優れた水質の純水
メルク独自のサステナブルな高度精製技術(水銀不使用の ech2o® UVランプ、Elix® EDI技術およびIQnano™ イオン交換樹脂を含む)は、お客様の重要な実験に高品質の超純水および純水を提供します。さまざまなPOD-Pakのラインナップにより、お客様のあらゆる用途に適した水質が得られます。また、PODのタッチスクリーン上で正確、迅速、連続的に比抵抗とTOCのモニタリングを直接行うため、常に安心して高品質の純水を利用できます。
タンク貯蔵純水の水質維持
新たにデザインしたインテリジェントな純水の貯水法は、高品質の純水をすぐに使用できるようにします。独自のデザイン特性により、流れの停滞や細菌汚染を防ぎ、従来よりも良好に貯蔵される純水の水質を守ります。
使い勝手が良く操作が簡単
採水オプションを選択し、即座に水質パラメーターをモニタリングし、迅速にデータを収集できます。各PODディスペンサー上の操作しやすいタッチスクリーンを使用して、数回クリックするだけで、重要な装置機能に迅速にアクセスし、コントロールすることができます。
省スペース&スペースの有効活用
スリムなPODディスペンサーを実験台に置くだけ、貴重なスペースを節約できます。コンパクトな精製ユニットとタンクは、ラボのスペースに合わせてベンチ下や壁に収納することができます。 さらに、お客様のラボのニーズにいつでも完全に応えられるように、さまざまな製造流量(3、5、10、15 L/h)とタンクサイズ(25、50、100 L)のオプションもご用意しました。複数の場所で使用する必要があるラボ用には、1つの装置に最大4台のディスペンサーを接続することも可能です(1台のE-POD® と3台のQ-POD® 、または4台のQ-POD® )。
簡単なデータ管理
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置にはシンプルなデータ管理機能が備わっています。数回クリックするだけで、個々の採水レポートをダウンロード、特定時間帯の水質を判定、共用資源の費用を配分、カスタムレポートを作成します。すべての消耗品に添付されたe-Sureタグでも、トレーサビリティを確保できます。
水銀完全不使用、水・エネルギー節約、省スペース化
- ech2o® UVランプ(特許取得済み)を内蔵している、最初で唯一の完全水銀不使用で水道水から超純水を精製する装置です。
- 高度RO水精製の排水循環機能と定期的なEDIリンス機能により、水消費量を削減
- 構成材とプロセスを最適化し、「休止」モードを実装することにより、システムの電力消費量を最大28パーセント抑制*
- システム、タンク、消耗品を小型化*
- 特許取得済みの新しいドレインキャップによりカートリッジから約50%の水をパージして、廃棄前にカートリッジ総重量を約25%低減*
- 環境に配慮した包装* 持続可能な森林認証を取得した100%リサイクル段ボールとバイオベースPE製の保護インサートを使用
* メルクの前世代装置またはカートリッジとの比較
環境に配慮した代替製品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置と精製キットは、地球温暖化に重大な影響を与える7つの側面、すなわち、エネルギー・排出、水、包装、材料、サプライヤー・製造、循環経済、使いやすさ・イノベーションについて評価を受けています。
電力、材料、包装材の使用量を削減した、水銀完全不使用の製品であり、環境に配慮した代替製品と認定されています。以下の超純水・純水製造装置のデザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)スコアカードをご覧ください。
品質とコンプライアンス
製品はバリデートして適格性を確認したデザインであり、厳格な製造品質保証システムと合わせて、高い品質が保証されています。キャリブレーション実施済みの機器とMilli-Q®専用のQualification Workbookを用いて、認定されたフィールドサービスエンジニアが提供するバリデーションサポートを含め、幅広いサービスを提供しています。このMilli-Q® IQシリーズの装置は、ASTM、ISO 3696、CLSI、欧州および米国薬局方の要件を満たすか、それを上回る純水および超純水を製造するように設計されています。
デジタルサービスによる装置管理の簡素化・生産性の確保
MyMilli-Q™ Remote Careの独自のオンラインモニタリングおよびサービス特性を以下に示します。
- お客様の装置とデータへのリモートアクセス
- アラートや警報が発生した場合のメールやSMSによる自動通知
- 遠隔診断によるサービスの迅速化
- シンプルなデータ管理と高度なトレーサビリティによる監査および認定プロセスの簡便化
接続型超純水・純水製造装置が、途切れることのないラボの生産性をどのようにサポートできるかについては、接続型の利便性に関する動画をご覧ください。
ラボ用純水アプリケーション
超純水アプリケーション
- クロマトグラフィー:HPLC、LC-MS、UHPLC、イオンクロマトグラフィー(IC)
- 元素分析:AAS、ICP-MS、ICP-OES
- ライフサイエンスアプリケーション:細胞培養、PCR、シーケンシング、DNAマイクロアレイ、タンパク質解析
純水アプリケーション
- pH測定、UV分光分析、ケルダール法などのppmレベル以上の感度の解析技術
- 溶出試験用試薬の調製、化学合成、微生物試験用の培地調製
- 組織学用染色液の調製
- 装置への給水:ガラス器具洗浄機、ステンレス鋼オートクレーブ、安定性試験機・耐候性試験機、臨床検査機器、水素発生器
水質仕様/国際準拠性
| 超純水(タイプ1)1 | 純水(タイプ2)1 | |
|---|---|---|
| 25℃の比抵抗値2 | 18.2 MΩ·cm | >5 MΩ·㎝、通常10~15 MΩ·㎝ |
| TOC | ≤2 ppb(µg/L)3、通常 ≤5 ppb | ≤ 30 ppb |
| 粒子4 | 0.22 µm超の粒子なし | 0.22 µm超の粒子なし |
| 細菌5 | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| パイロジェン(エンドトキシン)6 | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| RNases7 | < 1 pg/mL | < 1 pg/mL |
| DNases7 | < 5 pg/mL | < 5 pg/mL |
| プロテアーゼ7 | < 0.15 µg/mL | < 0.15 µg/mL |
| 採水量 | 最大 2 L/min | 最大 2 L/min |
1 これらの値は代表値で、供給水中の不純物の特性と濃度によって異なります。
2 抵抗率はUSPでの要件に従って温度補償なしでも表示できます。
3 適切な動作条件下。その他では通常5 ppb以下。
4 Millipak®またはBiopak® 最終フィルター使用時。
5 Millipak® またはBiopak® 最終フィルターをラミナーフロー内で設置、使用時。
6 Biopak® 最終フィルターをラミナーフード内で設置、使用時。
7 Biopak® 最終フィルター使用時。
供給水要件
| 供給水 | 水道水 |
| 圧力 | 1~6バール |
| 電気伝導度 | 25℃で<2000 μS/cm |
| 全有機体炭素(TOC) | < 2 ppm |
| 温度 | 5~35℃ / 41~95℉ |
国際規制要件
CEおよびcUL適合性宣言:
Milli-Q® IQ 7003、 Milli-Q® IQ 7005、Milli-Q® IQ 7010およびMilli-Q® IQ 7015超純水・純水製造装置はCE指令の安全性と電磁的準拠性への適合性に関して独立の認証機関によって試験されています。必要に応じてレポートをご覧いただけます。さらに、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置はUL推奨のコンポーネントと手法を用いて製造しており、cULマークが付いています。登録はULウェブサイトでご確認いただけます: www.ul.com。
製品
Response not successful: Received status code 500