製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[次世代シーケンシング](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/genomics/next-gen-sequencing)ChIC/CUT&RUNデータ解析ツール よくある質問(FAQ)
# ChIC/CUT&RUNデータ解析ツール よくある質問(FAQ)
## どのようなファイル形式のシーケンスリードが使用できますか?
イルミナ社プラットフォームのFASTQ(fastq.gz)フォーマットのシーケンスリードを使用できます。複数のFASTQファイルをtar.gzまたは.zip形式で圧縮し、ツールにアップロードすることもできます。
## 本データ解析ツールにはどのようなシーケンスタイプが適していますか?
シングルエンドシーケンスまたはペアエンドシーケンスが適しています。
## どのような動物種のリファレンスゲノムが利用できますか?
ヒト、マウス、ラットのゲノムリファレンスが利用できます。
## Peak Callの方法の選択肢にはどのようなものがありますか?
本データ解析ツールではNarrow PeakまたはBroad Peakを選択することができます。
## シーケンスデータのQC法はどのようなものですか?
FastQC品質評価ツールを使用して、シーケンスデータ(生リードデータ)のQCを行います。このツールはさまざまな文献で幅広く利用されており、FASTQファイルの品質評価に関してサイエンスコミュニティで広く受容されています。その品質評価は、リードの個々の塩基のシーケンス品質に基づいて行われ、その結果に従ってレポートが作成されます。詳細については[https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/](https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/)をご覧ください。
## Peak Callのアルゴリズムはどのようなものが使用されていますか?
- 本データ解析ツールでは、replicateの有無に基づいて複数のアルゴリズムが使用されています。単一サンプルには、Peak CallにMACS2ツールを使用しています。Model-based Analysis of ChIP-Seq(MACS)は、ChIP-seqデータにより全ゲノムでの転写/クロマチン因子の結合またはヒストン修飾の位置を特定する計算アルゴリズムです。MACSは、4つのステップで構成されています:冗長なリードの削除、リード位置の調整、ピークエンリッチメントの計算、経験的false discovery rateの推定。詳細については[https://www.nature.com/articles/nprot.2012.101](https://www.nature.com/articles/nprot.2012.101)をご覧ください。
- 2つのreplicateがあるサンプルの場合、本データ解析ツールでは個々のreplicateのPeak CallにMACS2を使用し、全replicateでのPeak Callの一致については、Irreproducible Discovery Rate(IDR)を用います。IDRにより、ハイスループット試験のreplicate間の一致性を評価します。 また、本解析ツールは各replicateのピーク間のスコアランキングの再現性を用いて、有意性を示す最適なカットオフも決定します。
- Mixture Model Clustering(JAMM)は、replicateで一致がみられるPeak Callを得るために使用します。詳細については、[https://academic.oup.com/bioinformatics/article/31/1/48/2365061](https://academic.oup.com/bioinformatics/article/31/1/48/2365061)をご参照ください。
## どのようなときにNarrow Peakを、あるいはBroad Peakを選択するのですか?
転写因子の結合位置を特定するときにNarrow Peakを使用し、ヒストン修飾の調査をするときにBroad Peakを使用することをお勧めします。
## バーコードオプションとは何ですか?
本データ解析ツールでは、バーコードなしのサンプルもバーコードありのサンプルも解析できます。「Peak Call & annotation」ページで「Un-Barcoded samples(バーコードなしのサンプル)」または「Barcoded samples(バーコードありのサンプル)」を選択してください。
## Replicateオプションとは何ですか?
単一サンプルの場合も複数replicateサンプルの場合も対応できるようにデザイン・構成されています。お客様が、いずれかのワークフローを選択して、データ解析を実行することができます。
## 最終レポートにはどのような結果が出力されますか?
お客様のサンプル(単一または複数replicateかなど)や解析方法に従って、次のような複数のレポートを作成することができ、ダウンロードすることが可能です。
1. __IGVによるピークとアラインメントの視覚化__
Integrative Genomics Viewer(IGV)によって、ユーザーはリファレンスゲノムに対するピークの位置とリードのアラインメントを把握することができます。Replicateなしのサンプルの解析では、ピークとアラインメントは別々のトラックに表示されます。Replicateありのサンプルの解析では、一致のみられるPeak Callのピークと、個々のreplicateのアラインメントが別々のトラックに表示されます。最終のトラックには、現在表示されているゲノムの位置に遺伝子アノテーションが記載されます。
2. __ピークレポート__
ピークレポートには、染色体番号、特定ピークの開始位置と終了位置、およびそれに対応する各ピーク関連の統計学的評価値が記載されます。複数のreplicateを使用して解析が行われた場合、ピークレポートには、すべてのreplicateを考慮に入れて得られる、一致がみられるピークの報告が示されます。
3. __遺伝子に対するピーク分布__
このレポートには、転写開始位置周辺および遺伝子構造全体における凝集したピーク分布が示されます。
4. __GO解析__
このレポートには、特定されたピークについてenrichmentが認められたGene Ontology(GO)termが示されます。Peak Callによって特定された各ピークには、個別遺伝子についてのアノテーションが付与され、その遺伝子リストはGO enrichment解析に使用されます。表示結果には、特定されたGO termそれぞれと関連する統計量を記載するカラムも含まれます。
5. __パスウェイ解析__
このタブには、特定されたピークについてenrichmentが認められたパスウェイ解析が示されます。Peak Callによって特定された各ピークには、個別遺伝子についてのアノテーションが付与され、この遺伝子リストはパスウェイenrichment解析に使用されます。表示結果には、特定されたパスウェイそれぞれと関連する統計量を記載するカラムも含まれます。
6. __ベン図__
Replicateを用いた解析では、一致が見られるピークとともに、replicate間で重複するピーク数をベン図により視覚化します。各replicateのピーク領域には、遺伝子についてのアノテーションが付与され、この遺伝子リストがベン図プロットに使用されます。
## どのようにしてデータ解析ツールにアクセスできますか?
ChIC/CUT&RUNキットを購入されたお客様は、キットのパッケージに記載されている説明書の手順に従って、データ解析ツールに無料でアクセスできます。データ解析ツールの概要は[こちらから](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/chic-data-analysis-tool-overview)ご覧いただけます。
ChIC/CUT&RUNデータ解析ツールには、[こちらから](https://microbiome.milliporesigmabioinfo.com/chipseq/faces/login/login.xhtml)アクセスしてください。お客様の注文IDは、出荷伝票または受注確認書に記載されています。カスタマーサービスへ電話でお問い合わせいただいても確認できます。
### 関連製品
製品番号製品名
[CHR100](http://www.emdmillipore.com/product/ChIC-CUTRUN-Kit-pA-MN,MM_NF-CHR100)ChIC/CUT&RUN(Chromatin Immuno-Cleavage)キット(pA-MN)
[CHR101](https://www.emdmillipore.com/product/ChIC-CUTRUN-Kit-pG-MN,MM_NF-CHR101)ChIC/CUT&RUN(Chromatin Immuno-Cleavage)キット(pG-MN)
[CHR102](https://www.emdmillipore.com/product/ChIC-CUTRUN-Kit-pA-MN-pG-MN,MM_NF-CHR102)ChIC/CUT&RUN(Chromatin Immuno-Cleavage)キット(pA-MN/pG-MN)
[CHR103](https://www.emdmillipore.com/product/Digitonin-solution-high-purity,MM_NF-CHR103)ジギトニン-高精製度
__関連資料__
- [ChIC/CUT&RUNデータ解析ツールの概要](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/chic-data-analysis-tool-overview)
- [ChIC/CUT&RUNキット](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/chromatin-immuno-cleavage-chic)
- [カスタム次世代シーケンシングオリゴ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/custom-next-gen-sequencing-oligos)
- [Water for Next-Generation Sequencing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/water-for-next-generation-sequencing)
- [Modification of the WTA2 Amplification Product for Next Generation Sequencing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/wta2-next-gen-sequencing)
- [Whole Genome Amplification for Single Cell Biology](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/whole-genome-amplification)
- [Whole Transcriptome Amplification of RNA from Low Cell-Number Samples](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/wta-of-rna-low-input)
- [Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/benzonase-nuclease-microbiome-workflows)
- [関連資料をもっと見る](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)
An unknown error has occured.