Merck
Alkylphenolic contaminants in the diet: Sparus aurata juveniles hepatic response.
General and comparative endocrinology (2014-07-01)
I Traversi, G Gioacchini, A Scorolli, D G Mita, O Carnevali, A Mandich
ABSTRAKT
A wide range of endocrine disrupter chemicals can mimic steroid hormones causing adverse health effects. Nonylphenol (NP) and t-octhylphenol (t-OP) are man-made alkylphenolic environmental contaminants possessing controversial endocrine disruption properties. This study has investigated the effects of NP and t-OP enriched diets on hepatic tissue and biotransformation activities in the liver. To this aim, sea bream juveniles were fed with commercial diet enriched with three different doses of NP (NP1: 5mg/kg bw, NP2: 50mg/kg bw and NP3: 100mg/kg bw) or t-OP (t-OP1: 5mg/kg bw, t-OP2: 50mg/kg bw and t-OP3: 100mg/kg bw) for 21 days. A significant increase of the hepatosomatic index was observed in NP1 and t-OP1. Alteration of liver morphology was observed in both NP and t-OP exposed juveniles although the most altered endpoints were observed in t-OP2 with 100% of tissue degeneration. Ethoxyresorufin-O-deethylase activity was significantly inhibited by NP and t-OP (p<0.05), while catalase activity was significantly induced, at both doses. A different pattern of protein expression of different isoforms of both vitellogenin and zona radiata protein was evidenced within the treatments. In addition, a significant increase in the abundance of the stress induced heat shock protein 70 gene in the liver of t-OP2 fish and a significant increase in the abundance of the estrogen induced cathepsin D gene in the liver of NP1 and t-OP2 fish, were observed. Finally, estradiol-17β (E2) and testosterone (T) plasma levels and E2/T showed significantly different patterns in NP and t-OP exposed against control fish.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sodium laurilsulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Testosterone, purum, ≥99.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥90% ((Assay))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Testosterone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Testosterone, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.