Carbon analysis provides an idea as to the percentage of carbon that exists in sodium dodecyl sulfate. Residue testing can be performed after solution preparation and filtration. The mass of retentate after a solution is filtered would allow the determination of the amount of insoluble material present. Unfortunately, this test is not performed on this product as this product is not a solution.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 139,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 426,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
139,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
product line
ReagentPlus®
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: soluble
density
0.425 g/cm3
cation traces
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
application(s)
advanced drug delivery
greener alternative category
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- in the characterization of Enterobacteriaceae strain based on sensitivity to selective compounds
- to treat human skin in vitro and in vivo to evaluate the role of nuclear localization of 27-kDa heat shock protein (HSP27) in potential skin irritation
- in the decellularization of porcine heart valve tissue
- to treat sperm for in vitro induction of sperm decondensation
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Cell Biology and Biochemical Research
- High purity chemical suitable for multiple research applications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.0% |
| aggregation number 62 | aggregation number - | aggregation number 62 | aggregation number - |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) advanced drug delivery | application(s) - |
| CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC - | CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC - |
| mol wt micellar avg mol wt 18,000 | mol wt 288.38 g/mol | mol wt micellar 18,000 | mol wt 288.38 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I want to verify if SDs is clean in instrument, does TOC analysis allow to determine if residu still in solution
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?