Merck
Multifunctional activity of polyphenolic compounds associated with a potential for Alzheimer's disease therapy from Ecklonia cava.
Phytotherapy research : PTR (2015-02-03)
Byoung Wook Choi, Hye Sook Lee, Hyeon-Cheol Shin, Bong Ho Lee
ABSTRAKT
Five polyphenols were isolated and purified from a brown alga Ecklonia cava. These compounds showed diverse biological activities such as antioxidative, antiinflammatory, and enzyme inhibitory activities. This led us to investigate the potential of these compounds as Alzheimer's disease drugs. All of the compounds showed moderate acetylcholinesterase inhibitory activity in a micromolar range (IC50 from 16.0 to 96.3 μM). For butyrylcholinesterase, a new target for the treatment of Alzheimer's disease, phlorofucofuroeckol-A (PFF-A), showed a particularly potent inhibitory activity (IC50 0.95 μM), which is over 100-fold greater than for acetylcholinesterase. These compounds inhibited glycogen synthase kinase 3 beta, which is related to the formation of hyperphosphorylated tau and generation Aβ. Bieckol and PFF-A inhibited amyloid precursor protein biosynthesis. PFF-A also showed very strong β-secretase inhibitory activity with IC50 of submicromole. These results render these compounds as interesting potential drug candidates for Alzheimer's disease.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥90% ((Assay))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trizma® base, BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trizma® base, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Trizma® base, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trizma® base, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trizma® base, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trizma® base, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.