Merck
Fluvoxamine alleviates ER stress via induction of Sigma-1 receptor.
Cell death & disease (2014-07-18)
T Omi, H Tanimukai, D Kanayama, Y Sakagami, S Tagami, M Okochi, T Morihara, M Sato, K Yanagida, A Kitasyoji, H Hara, K Imaizumi, T Maurice, N Chevallier, S Marchal, M Takeda, T Kudo
ABSTRAKT
We recently demonstrated that endoplasmic reticulum (ER) stress induces sigma-1 receptor (Sig-1R) expression through the PERK pathway, which is one of the cell's responses to ER stress. In addition, it has been demonstrated that induction of Sig-1R can repress cell death signaling. Fluvoxamine (Flv) is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with a high affinity for Sig-1R. In the present study, we show that treatment of neuroblastoma cells with Flv induces Sig-1R expression by increasing ATF4 translation directly, through its own activation, without involvement of the PERK pathway. The Flv-mediated induction of Sig-1R prevents neuronal cell death resulting from ER stress. Moreover, Flv-induced ER stress resistance reduces the infarct area in mice after focal cerebral ischemia. Thus, Flv, which is used frequently in clinical practice, can alleviate ER stress. This suggests that Flv could be a feasible therapy for cerebral diseases caused by ER stress.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, ≥98.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate solution, 45-55 mg/mL in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
α-Tri-Calcium phosphate, Reagent for transient & stable DNA transfections
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-tri-Calcium phosphate, puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (sintered Powder)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-tri-Calcium phosphate, puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.