Merck
TORC1 inhibition induces lipid droplet replenishment in yeast.
Molecular and cellular biology (2014-12-17)
Juliana B Madeira, Claudio A Masuda, Clarissa M Maya-Monteiro, Gabriel Soares Matos, Mónica Montero-Lomelí, Bruno L Bozaquel-Morais
ABSTRAKT
Lipid droplets (LDs) are intracellular structures that regulate neutral lipid homeostasis. In mammals, LD synthesis is inhibited by rapamycin, a known inhibitor of the mTORC1 pathway. In Saccharomyces cerevisiae, LD dynamics are modulated by the growth phase; however, the regulatory pathways involved are unknown. Therefore, we decided to study the role of the TORC1 pathway on LD metabolism in S. cerevisiae. Interestingly, rapamycin treatment resulted in a fast LD replenishment and growth inhibition. The discovery that osmotic stress (1 M sorbitol) also induced LD synthesis but not growth inhibition suggested that the induction of LDs in yeast is not a secondary response to reduced growth. The induction of LDs by rapamycin was due to increased triacylglycerol but not sterol ester synthesis. Induction was dependent on the TOR downstream effectors, the PP2A-related phosphatase Sit4p and the regulatory protein Tap42p. The TORC1-controlled transcriptional activators Gln3p, Gat1p, Rtg1p, and Rtg3p, but not Msn2p and Msn4p, were required for full induction of LDs by rapamycin. Furthermore, we show that the deletion of Gln3p and Gat1p transcription factors, which are activated in response to nitrogen availability, led to abnormal LD dynamics. These results reveal that the TORC1 pathway is involved in neutral lipid homeostasis in yeast.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol metylowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesteryl oleate, ≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Residual Solvent - Chloroform, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Rapamycin, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Chloroform, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Triolein, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.