Merck
  • Cleaning up blood samples using a modified "QuEChERS" procedure for the determination of drugs of abuse and benzodiazepines by UPLC-MSMS(☆).
Cleaning up blood samples using a modified "QuEChERS" procedure for the determination of drugs of abuse and benzodiazepines by UPLC-MSMS(☆).
Forensic science international (2014-06-08)
Luca Anzillotti, Sara Odoardi, Sabina Strano-Rossi
ABSTRAKT
The "QuEChERS" (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) dispersive SPE (dSPE) method is an emerging sample preparation technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products. A simplified QuEChERS extraction method followed by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) has been developed for the simultaneous determination of forensically relevant drugs of abuse (opiates including buprenorphine, methadone and fentanyl and analogues, cocaine and metabolites, amphetamines, LSD) and benzodiazepines and analogues (Z-drugs) in 1mL of human whole blood performing a sole extraction. The method was validated showing good repeatability, accuracy and linearity; LODs were 0.5ng/mL for all benzodiazepines tested while for drugs of abuse LODs varied from 0.05 to 2ng/mL. The method showed high throughput capabilities and was applied on various forensic cases for determination of pharmaceuticals and drugs of abuse.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Flunitrazepam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Alprazolam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Prazepam
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid solution, BioUltra, 1.0 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ≥95%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetal, ≥98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Zopiclone
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Temazepam, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Diazepam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetal, natural, ≥97%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Zopiclone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Diazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Bromazepam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Flunitrazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ACS reagent, ≥96%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, reagent grade, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Clonazepam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ACS reagent, ≥88%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol metylowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Triazolam, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.