Merck
  • McbR/YncC: implications for the mechanism of ligand and DNA binding by a bacterial GntR transcriptional regulator involved in biofilm formation.
McbR/YncC: implications for the mechanism of ligand and DNA binding by a bacterial GntR transcriptional regulator involved in biofilm formation.
Biochemistry (2014-11-08)
Dana M Lord, Ayse Uzgoren Baran, Valerie W C Soo, Thomas K Wood, Wolfgang Peti, Rebecca Page
ABSTRAKT
MqsR-controlled colanic acid and biofilm regulator (McbR, also known as YncC) is the protein product of a highly induced gene in early Escherichia coli biofilm development and has been regarded as an attractive target for blocking biofilm formation. This protein acts as a repressor for genes involved in exopolysaccharide production and an activator for genes involved in stress response. To better understand the role of McbR in governing the switch from exponential growth to the biofilm state, we determined the crystal structure of McbR to 2.1 Å. The structure reveals McbR to be a member of the FadR C-terminal domain (FCD) family of the GntR superfamily of transcriptional regulators (this family was named after the first identified member, GntR, a transcriptional repressor of the gluconate operon of Bacillus subtilis). Previous to this study, only six of the predicted 2800 members of this family had been structurally characterized. Here, we identify the residues that constitute the McbR effector and DNA binding sites. In addition, comparison of McbR with other members of the FCD domain family shows that this family of proteins adopts highly distinct oligomerization interfaces, which has implications for DNA binding and regulation.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Boric acid-11B, ≥99 atom % 11B
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, 99.97% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Methionine, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Methionine, 99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioXtra, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, tablet, 1 g boric acid per tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Methionine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Methionine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
DL-Methionine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benalaxyl-M, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Methionine, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.