Merck
  • Effect of Human Endothelial Progenitor Cell (EPC)- or Mouse Vascular Endothelial Growth Factor-Derived Vessel Formation on the Survival of Vitrified/Warmed Mouse Ovarian Grafts.
Effect of Human Endothelial Progenitor Cell (EPC)- or Mouse Vascular Endothelial Growth Factor-Derived Vessel Formation on the Survival of Vitrified/Warmed Mouse Ovarian Grafts.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.) (2014-01-10)
Soo Kyung Cha, Dong Hyuk Shin, Bo Yeun Kim, Sook-Young Yoon, Tae Ki Yoon, Woo Sik Lee, Hyung Min Chung, Dong Ryul Lee
ABSTRAKT
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of improving angiogenesis at graft sites on the survival of follicles in transplanted ovarian tissue. Matrigel containing 5 × 10
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol 5 M solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sucrose, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Sucrose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sucrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sucrose, analytical standard, for enzymatic assay kit SCA20
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Sucrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.