Merck
Strong spontaneous tumor neoantigen responses induced by a natural human carcinogen.
Oncoimmunology (2015-07-04)
Jenette Creaney, Shaokang Ma, Sophie A Sneddon, Michelle R Tourigny, Ian M Dick, Justine S Leon, Andrea Khong, Scott A Fisher, Richard A Lake, W Joost Lesterhuis, Anna K Nowak, Shay Leary, Mark W Watson, Bruce W Robinson
ABSTRAKT
A key to improving cancer immunotherapy will be the identification of tumor-specific "neoantigens" that arise from mutations and augment the resultant host immune response. In this study we identified single nucleotide variants (SNVs) by RNA sequencing of asbestos-induced murine mesothelioma cell lines AB1 and AB1-HA. Using the NetMHCpan 2.8 algorithm, the theoretical binding affinity of predicted peptides arising from high-confidence, exonic, non-synonymous SNVs was determined for the BALB/c strain. The immunoreactivity to 20 candidate mutation-carrying peptides of increased affinity and the corresponding wild-type peptides was determined using interferon-γ ELISPOT assays and lymphoid organs of non-manipulated tumor-bearing mice. A strong endogenous immune response was demonstrated to one of the candidate neoantigens, Uqcrc2; this response was detected in the draining lymph node and spleen. Antigen reactive cells were not detected in non-tumor bearing mice. The magnitude of the response to the Uqcrc2 neoantigen was similar to that of the strong influenza hemagglutinin antigen, a model tumor neoantigen. This work confirms that the approach of RNAseq plus peptide prediction and ELISPOT testing is sufficient to identify natural tumor neoantigens.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, tablet, 1 mg substrate per tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES buffer solution, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.