Merck
Time-lapse electrical impedance spectroscopy for monitoring the cell cycle of single immobilized S. pombe cells.
Scientific reports (2015-11-27)
Zhen Zhu, Olivier Frey, Niels Haandbaek, Felix Franke, Fabian Rudolf, Andreas Hierlemann
ABSTRAKT
As a complement and alternative to optical methods, wide-band electrical impedance spectroscopy (EIS) enables multi-parameter, label-free and real-time detection of cellular and subcellular features. We report on a microfluidics-based system designed to reliably capture single rod-shaped Schizosaccharomyces pombe cells by applying suction through orifices in a channel wall. The system enables subsequent culturing of immobilized cells in an upright position, while dynamic changes in cell-cycle state and morphology were continuously monitored through EIS over a broad frequency range. Besides measuring cell growth, clear impedance signals for nuclear division have been obtained. The EIS system has been characterized with respect to sensitivity and detection limits. The spatial resolution in measuring cell length was 0.25 μm, which corresponds to approximately a 5-min interval of cell growth under standard conditions. The comprehensive impedance data sets were also used to determine the occurrence of nuclear division and cytokinesis. The obtained results have been validated through concurrent confocal imaging and plausibilized through comparison with finite-element modeling data. The possibility to monitor cellular and intracellular features of single S. pombe cells during the cell cycle at high spatiotemporal resolution renders the presented microfluidics-based EIS system a suitable tool for dynamic single-cell investigations.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, 200 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder (free-flowing), 1 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, 35 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder (free-flowing), ≤12 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilane, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, >40 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), beads
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilane, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene), powder, ≥350 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilane, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilane, packaged for use in deposition systems, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane, viscosity 0.65 cSt (25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.