Merck
Quantum dots-based label-free fluorescence sensor for sensitive and non-enzymatic detection of caffeic acid.
Talanta (2015-05-13)
Xia Xiang, Jianbin Shi, Fenghong Huang, Mingming Zheng, Qianchun Deng
ABSTRAKT
We have developed a label-free fluorescence sensor for caffeic acid (CA) by the use of CdTe:Zn(2+) quantum dots (CdTe:Zn(2+) QDs) as an output signal. The principle of sensor is based on the fluorescence quenching and binding properties of Fe(2+) toward QDs and CA, respectively. To provide a fluorescence turn-on mode for CA detection, Fe(2+) is first mixed with QDs solution, leading to a low fluorescence emission. With the addition of CA, the fluorescence of QDs is recovered due to the strong binding interaction between CA and Fe(2+). Thus, a QDs-based label-free fluorescence sensor, designed in a simple mix-and-detect format, is established for CA detection. This study demonstrated here not only offers simple, sensitive and non-enzymatic detection method for CA, but also brings to light a new application of QDs in the food analysis.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
VenPure® SF, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, BioUltra, ≥99.5% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride solution, 2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tellurium, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tellurium, powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tellurium, granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tellurium, powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, reagent grade, crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sinapic acid, ≥98%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, reagent grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Amyloid Protein Non-Aβ Component, ≥80% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, ACS reagent, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tellurium, shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride solution, ~12 wt. % in 14 M NaOH
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride, granular, 10-40 mesh, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride, caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Citric acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride, powder, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.