小的力量
最小、自動化、高通量的生物反應器
Mobius® Breez Microbioreactor:2 mL 全自動、單次使用、灌注式細胞培養平台。
降低製造成本的壓力促使製程需要提高效率與彈性,進而激發對灌注技術的興趣。
Mobius® Breez Microbioreactor 是一款 2 mL 全自動、單次使用的灌流細胞培養平台,旨在支援溫和、適應性強且可重複的細胞培養過程。
我們邀請您參觀 Mobius® Breez Microbioreactor 的實際運作。您的灌注之旅從 Demo 開始!
A 2 mL自動灌注細胞培養平台
- 在2 mL 灌注過程中實現高細胞密度
- 並行運行更多實驗,提高效率
- 在 2 mL 灌流過程中實現高細胞密度
- 並行運行更多實驗,實現更高效率
- 利用自動控制和監測減少實際工作
- 透過運行靈活性節省開發時間和成本
- 利用簡易的設置和安裝專注於您的目標
Mobius® Breez 微生 物反應器
完整的灌注平台
灌注正在成為實現上游製程強化的典型方法。然而,由於缺乏適當的技術,縮小這些製程的能力一直受到限制。Mobius® Breez Microbioreactor 旨在以小工作容積和高通量能力滿足全面控制的需求。該系統由一個一次性使用的 2 mL 微生 物反應器耗材、四個微生 物反應器控制器、實用和通訊 硬體,以及一台內嵌控制軟件的筆記本電腦組成。
以更小的規模預測灌注性能
相較於需要消耗更多材料的傳統技術,Mobius® Breez Microbioreactor 可讓您提高效率、縮短開發時間並降低成本。您現在可以透過 OD 整合 pH、DO、溫度和細胞密度控制,實現高細胞密度,並在更小的體積規模上預測傳統攪拌槽反應器的性能,為您節省介質和相關成本。
相關產品
Response not successful: Received status code 500
相關資源
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. It allows you to increase efficiency and reduce development timelines and costs over traditional technologies.
- Spare Parts List: Mobius® Breez Microbioreactor
This document will help you select and manage the spare parts required for your system.
- Technical Brief: Mobius® Breez Microbioreactor
This document describes how the mixing and gas transfer work in the Mobius® Breez Microbioreactor.
- Article: Accelerate Development and Optimization of Cell Culture Media for Upstream Perfusion Processes
This page describes the use of a small-scale perfusion bioreactor with integrated microfluidic flow control and sensor technologies to predict large-scale processes.
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。