Purificação de DNA e RNA
A extração de DNA e RNA é um método básico usado em biologia molecular. A necessidade de ácido nucleico altamente puro e de alta qualidade é importante para uma ampla gama de aplicações clínicas e de pesquisa. A purificação de ácidos nucleicos é uma etapa inicial em muitos fluxos de trabalho genômicos e de biologia molecular.
Categorias em destaque
Kits de extração e purificação de DNA de alta qualidade e alto rendimento adaptados a diversos tipos de amostras comuns e complexas, inclusive cultura celular, tecido de mamíferos, sangue, vírus, bactérias, tecido vegetal, solo, água, urina, fezes, reações de PCR e extrações em gel de agarose.
Purificação rápida e confiável de RNA total e mRNA a partir de diversas amostras, inclusive células, tecidos, vírus, plantas, soro e plasma.
Simplifique a purificação de DNA plasmidial com kits de vários tamanhos. Ideal para necessidades de clonagem e expressão de proteínas.
Descubra detergentes biológicos versáteis, surfactantes para lise, eletroforese, WB, transfecção e aplicações de pesquisa. Opções em conformidade com o REACH disponíveis.
Em geral, as amostras de DNA e RNA são obtidas a partir de preparados brutos. DNA genômico, DNA de plasmídeo e RNA total podem ser extraídos e purificados de diversas fontes, incluindo células bacterianas e de mamíferos, tecido vegetal, tecido fúngico, tecido, sangue, plasma e soro de mamíferos, vírus, esfregaços bucais e nasais, matrizes de gel, PCRs e outras reações enzimáticas. O isolamento do ácido nucleico dessas amostras muitas vezes envolve a lise de membranas celulares ou homogeneização da amostra, seguida da remoção de proteínas, enzimas, detergentes, sais e lipídios.
As abordagens comuns incluem as seguintes:
|
|
A aplicação final determinará o melhor método para purificação. As aplicações a jusante (downstream) incluem PCR, qPCR, digestão com enzimas de restrição, ligação, clonagem, genotipagem, análise de expressão gênica, sequenciamento de próxima geração (NGS) e northern e southern blotting.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Learn about the importance of oligonucleotide purification, recommended methods, common techniques and applications, and key steps in the processes.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impacto do método de purificação na precisão da quantificação de DNA e nos processos enzimáticos downstream (a jusante). Avaliação da pureza do DNA genômico por espectrofotometria UV, eletroforese em gel e qPCR downstream (a jusante) usando kits de purificação de DNA GenElute™-E.
- Ver todos (41)
Protocolos relacionados
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- Ver todos (56)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]