Tampões phast Pack™
Poupe tempo, esforços e espaço de armazenamento com os tampões pHast pack™ prontos para uso. Nossas formulações são desenvolvidas para simplificar seu trabalho e são rigorosamente testadas para garantir concentrações e pH exatos. Nossos tampões pré-embalados não exigem pesagem, cálculos ou ajustes de pH. Basta misturar com água ultrapura Milli-QQ® para efetuar sempre uma análise rápida e reprodutível.
GÉIS DE AGAROSE 1% pHast Pack™
Experimente nossos novos géis de agarose prontos para uso que contêm 1% de agarose em tampão 1X Tris Acetato EDTA ou Tris Borato EDTA (pH 8,3). Nossa mistura em pó pré-formulada pode agilizar as etapas de preparação e fundição do tampão para ensaios de eletroforese de DNA ou RNA nativo.
Basta misturar o conteúdo com 250 ml de água ultrapura Milli-Q®, dissolver aquecendo suavemente, adicionar o corante de ácido nucleico de sua preferência e despejar o gel.
- Qualidade rápida, conveniente e reproduzível
- Alta força de gel com uma faixa de separação de 300 a 8.000 pb
- Livre de oligoelementos, incluindo DNase, RNase e Nickase
Produtos pHast Pack™ | ||
|---|---|---|
| Nº. do cat. | pHast Pack™ | Aplicação comum |
| Uso geral | ||
| PPB001-20PAK | Solução salina tamponada com Tris (TBS), pH 8,0 | Tampão de lavagem |
| PPB011-20PAK | Solução salina tamponada com Tris (TBS), pH 7,6 | Tampão de lavagem |
| PPB006-20PAK | Solução salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,4 | Tampão de lavagem |
| PPB022-20PAK | Tampão Tris 0,1M, pH 7,0 | Multiuso |
| PPB023-20PAK | Tampão Tris 0,1M, pH 8,1 | Multiuso |
| Eletroforese em gel de DNA | ||
| PPB008-20PAK | Tampão Tris Acetato EDTA (TAE), pH 8,3 | Tampão operacional |
| PPB009-20PAK | Tampão Tris Borato EDTA (TBE), pH 8,3 | Tampão operacional |
| PPB010-20PAK | 10X Tampões Tris EDTA (TE), pH 8,0 | Estoque de 10x tampões |
| PPB012-20PAK | 1,0% de agarose em tampão Tris Acetato EDTA | Gel de agarose 1% |
| PPB013-20PAK | 1,0% de agarose em tampão Tris Borato EDTA | Gel de agarose 1% |
| Northern e Southern blotting | ||
| PPB020-20PAK | Tampão salina-citrato de sódio (SSC), pH 7,0 | Hibridização ou tampão de lavagem |
| PPB021-20PAK | Tampão de salino-Fosfato de sódio-EDTA (SSPE), pH 7,4 | Hibridização ou tampão de lavagem |
| Western blot | ||
| PPB002-20PAK | Solução salina tamponada com Tris, contendo 0,05% de TWEEN® 20, pH 8,0 | Tampão de lavagem |
| PPB005-20PAK | Solução salina tamponada com fosfato com TWEEN® 20 0,05%, pH 7,4 | Tampão de lavagem |
| PPB015-20PAK | Tampão tris-glicina (TG), pH 8,3 | Tampão operacional |
| PPB019-20PAK | Tampão Bis-Tris Bicina EDTA (Bis-Tris), pH 7,2 | Tampão de transferência |
Ainda não tem pHast Pack™?
Agora você pode encontrar o tampão certo para a sua pesquisa em um piscar de olhos! Solicite informações sobre o pHast Pack™ e nós lhe enviaremos nossa calculadora gratuita de seleção de tampões para ajudar a eliminar as suposições na busca pelos tampões ideais para a faixa de pH do seu ensaio.
Os campos indicados com um * são obrigatórios.