Merck
260649
Isoamyl ether
99%
Sinônimo(s):
Isopentyl ether
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 567,00
500 ML
R$ 1.005,00
R$ 567,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
(C5H11)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
173 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
241989240249108014
Isoamyl ether 99%
Sigma-Aldrich
260649
Isoamyl ether
Ethoxybenzene 99%
Sigma-Aldrich
241989
Ethoxybenzene
Thiophenol ≥99%
Sigma-Aldrich
240249
Thiophenol
Benzyl ether 98%
Sigma-Aldrich
108014
Benzyl ether
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
alcohol: freely soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
alcohol: very soluble(lit.), benzene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
H2O: insoluble, acetone: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, ethanol: miscible
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
n20/D 1.588 (lit.)
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
Aplicação
Isoamyl ether has been used in the synthesis of:
  • silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor[1]
  • single-crystal Ag nanocubes (with slight truncation) of around 13.5nm in edge length[2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of small silver nanocubes in a hydrophobic solvent by introducing oxidative etching with Fe (III) species.
Ma Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(18), 3586-3589 (2010)
Synthesis of silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor.
Lin XZ, et al.
Nano Letters, 4(11), 2227-2232 (2004)
Martín E Villanueva et al.
Journal of colloid and interface science, 543, 247-255 (2019-03-02)
The interaction of hydrophobic silver nanoparticles with different phospholipids and stratum corneum mimic (SCM) membranes is studied in Langmuir monolayers. Thus, silver nanoparticles coated with oleic acid (AgNP-OA) were synthesized, characterized and incorporated in Langmuir monolayers of single phospholipids -having
Fuyao Liu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(30), 3676-3685 (2015-04-29)
Hydrophobic ultrasmall nanoparticles synthesized in nonpolar solvents exhibit great potential in biomedical applications. However, a major challenge when applying these nanomaterials in biomedical research is the lack of a versatile strategy to render them water dispersible while preserving the hydrodynamic
Thiloka C Ariyasena et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 240-254 (2014-08-30)
Retention factors on several columns and at various temperatures using gas chromatography and from reversed-phase liquid chromatography on a SunFire C18 column with various mobile phase compositions containing acetonitrile, methanol and tetrahydrofuran as strength adjusting solvents are combined with liquid-liquid
Artigos
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.